Sobre este item
Pular para
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 440-668-64
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
10 mm × 0.05 mm
p.e.
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este Item | GF41119657 | GF10251582 | GF73952534 |
|---|---|---|---|
| assay 99.9% | assay 99.9% | assay ≥99.99% | assay 99.9% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 440-668-64 | manufacturer/tradename Goodfellow 411-196-57 | manufacturer/tradename Goodfellow 102-515-82 | manufacturer/tradename Goodfellow 739-525-34 |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C |
| bp 2900 °C (lit.) | bp 2900 °C (lit.) | bp 2900 °C (lit.) | bp 2900 °C (lit.) |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?