Yes, this product may be used for Gas Chromatography. The purity of this product is determined by GC.
Selecione um tamanho
Sobre este item
Pular para
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
19 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
360 °C
Lim. expl.
2.1-19.2 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0004 meq/g Acidity
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Ethanol (GC)
≤0.01% Methanol (GC)
≤0.03% Aldehydes and ketones (as C3H6O)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
96.5-98 °C/1013 hPa
pf
-127 °C
temperatura de transição
flash point 15 °C
densidade
0.80 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Um novo método analítico de alto rendimento para quantificar microplásticos em água por citometria de fluxo.: Neste ensaio, a água é usada para lavar a areia de sílica de aquário natural e também para preparar o modelo para a remoção de microplásticos. (Li et al., 2023).
Outras notas
Informações legais
acessório
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Protocolos
Spectrophotometric method to determine hydroxyproline content in meat and meat products to assess collagen content and evaluate meat quality.
-
Can the product be used in GC?
1 answer-