Sobre este item
Pular para
Nome do produto
Violeta cristal (C.I. 42555), indicator ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
Formulário
solid
potência
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
dye content, ≥90% spectrophotometric assay (, calc. on dried substance)
Impurezas
<0.10% Michler′s ketone
perda
≤7.5% loss on drying, 110°C, 4 h
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
189-194 °C
solubilidade
10 g/L
densidade
1.19 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
220‑400 kg/m3
λmax
589-594 nm in water
razão de absorbância
0.98-1.20 (Ratio, E (lambdamax - 15 nm)/E (lambdamax + 15 nm))
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N(C)(C)c1ccc(cc1)[C+](c3ccc(cc3)N(C)C)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
1 of 4
Este Item | 61135 | 46364 | 32675 |
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.), indicator (pH 0.1-2.0) | grade analytical standard | grade indicator for the determination of the redox potential |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form powder | form - | form powder |
| potency 420 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| composition dye content, ≥90% spectrophotometric assay (calc. on dried substance) | composition - | composition - | composition - |
| impurities <0.10% Michler′s ketone | impurities - | impurities - | impurities - |
Nota de análise
Identidade (espectro UV/VIS): passa no teste
Características de absorbância (razão,E (λmáx - 15 nm)/E (λmáx + 15 nm)): 0,98-1,20
Absorção máxima λmáx. (água): 589-594 nm
Abs. específica A 1%/1cm (λmáx; 0,002 g/l; água): 2000-2450
Teste de CCF: passa no teste
cetona de Michler: <0,10%
Perda na secagem (110 °C, 4 h): ≤ 7,5%
Adequação como indicador (ACS): passa no teste
Adequação como indicador (reag. Ph. Eur.): passa no teste
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3