Sobre este item
Pular para
Agency
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
tamanho de partícula
(see specification)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
884 °C (lit.)
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Este Item | 1.28211 | 1.28225 | 798592 |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) - |
| agency BP, Ph. Eur., JPE, USP | agency BP, ChP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, Ph. Eur., USP | agency - |
| form fine powder | form solid | form solid | form granular, powder |
| density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/cm3 at 25 °C, 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/cm3 at 25 °C, 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line Redi-Dri™ |
| particle size (see specification) | particle size - | particle size - | particle size - |
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O sulfato de sódio anidro em pó fino Emprove® Essential é usado principalmente em aplicações farmacêuticas altamente regulamentadas.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Mantenha-se em conformidade com a GMP usando o programa Emprove®
Acelere a qualificação, mantenha a conformidade e economize tempo com Emprove® Dossiers.
Nota: você será levado ao EmproveSuite.com. Seu nome de usuário e senha são separados do SigmaAldrich.com e podem ser diferentes.
Registre-se gratuitamente e acesse Emprove® Dossiers em poucos minutos. Faça upgrade de seu plano de assinatura para desbloquear conteúdo avançado e personalizado no Emprove® Suite
Não está encontrando o que está procurando? Visite a página de ajuda do programa Emprove®.