Sobre este item
Pular para
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
concentração
900 ppm in oil
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
Viscosidade cinemática
200 cSt(40 °C)
p.e.
<300 °C
densidade
1.1 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
1 of 3
Este Item | 1.11437 | 1.10322 |
|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable |
| grade certified reference material | grade - | grade - |
| format multi-component solution | format single component solution | format multi-component solution |
| concentration 900 ppm in oil | concentration - | concentration - |
| product line Certipur® | product line - | product line Certipur® |
| application(s) industrial qc | application(s) environmental | application(s) environmental |
Aplicação
Nota de análise
Al (Aluminium): 885 – 915
B (Boron): 885 – 915
Ba (Barium): 885 – 915
Ca (Calcium): 885 – 915
Cd (Cadmium): 885 – 915
Cr (Chromium): 885 – 915
Cu (Copper): 885 – 915
Fe (Iron): 885 – 915
Mg (Magnesium): 885 – 915
Mo (Molybdenum): 885 – 915
Mn (Manganese): 885 – 915
Na (Sodium): 885 – 915
Ni (Nickel): 885 – 915
P (phosphorus): 885 – 915
Pb (Lead): 885 – 915
Si (Silicon): 885 – 915
Sn (Tin): 885 – 915
Ti (Titanium): 885 – 915
V (Vanadium): 885 – 915
Zn (Zinc): 885 – 915
Determination methods: ICP OES, ICP MS, GFAA
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available