Sobre este item
Pular para
Nome do produto
Nitrite Test, colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (NO2-), 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
nitrite
Nível de qualidade
faixa de medição
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N)
0.005-0.10 mg/L (NO2-)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
1 of 4
Este Item | 1.14424 | 1.14774 | 1.10007 |
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrite |
| measuring range 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N) | measuring range 0.03-0.6 mg/L (NO2-N), 0.1-2.0 mg/L (NO2-) | measuring range 0.1-10 mg/L (NO2-) | measuring range 2-80 mg/L (NO2-) |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2