Sobre este item
Pular para
Características
refill
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
chlorine
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
1 of 4
Este Item | 1.14803 | 1.14979 | 1.18326 |
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature refill | feature refill | feature refill | feature refill |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Descrição geral
Esse pacote de recarga contém todos os reagentes para os kits de teste MQuant® 1.14976 e 1.14434 para a avaliação colorimétrica de cloro.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Protocolos
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparo de uma solução padrão para cloro livre de acordo com a norma DIN EN ISO 7393
Padrão AQA para cloro livre - Preparo de uma solução padrão para cloro livre
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393