Sobre este item
Pular para
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
liquid
prazo de validade
6 mo.
peso molecular
Mw 30 kDa (AMPKß1)
Mw 38 kDa (AMPKγ1)
Mw 64 kDa (AMPKα1)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubilidade
water: soluble
nº de adesão GenBank
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRKAB1(5564)
1 of 4
Este Item | 14-902-M | 14-543-M | 14-663-M |
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| mol wt Mw 30 kDa (AMPKß1), Mw 64 kDa (AMPKα1), Mw 38 kDa (AMPKγ1) | mol wt Mw 30 kDa (AMPKß1), Mw 38 kDa (AMPKγ1), Mw 63 kDa (AMPKα2) | mol wt Mw 74 kDa | mol wt Mw 68 kDa |
| form liquid | form - | form - | form - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Descrição geral
Product Source: Expressed in E. coli cells and activated in vivo.
Protein Target: AMPK (α1, β1, γ1)
Target Sub-Family: CAMK
Recombinant, human AMPK (α1, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full- length N-terminal 6His-tagged AMPKα1, full length untagged AMPKβ1 and full length untagged AMPKγ1. The AMPK α catalytic subunit in mammals is encoded by α1 and α2, two β genes β1 and β2 and three γ subunit genes γ1, γ2, and γ3.[1]
Aplicação
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2