Merck
MPGL10CL3
Cápsula Durapore® 0,22 µm, Millipak®
filtration area 500 cm2, matrix Durapore®
Sinônimo(s):
Gamma Compatible Millipak -100 Filter Unit 0.22 μm 1-1/2 in. TC/TC
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
UNSPSC Code:
23151806
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Cápsula Durapore® 0,22 µm, Millipak®, filtration area 500 cm2, matrix Durapore®
material
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
sterility
irradiated
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Millipak®
feature
gamma compatible
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipak®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
11 L/min flow rate at 2.8 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
50 L process volume
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
5.1 in.
W
3.0 in.
diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
500 cm2
inlet connection diam.
1.5 in.
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤2.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MPGL10CF3MPVL10CL3MPVL10CF3
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.1 μm
pore size
0.1 μm
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
Millipak®
product line
Millipak®
product line
Millipak®
product line
Millipak®
filtration area
500 cm2
filtration area
500 cm2
filtration area
500 cm2
filtration area
500 cm2
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
sterility
irradiated, non-sterile
sterility
irradiated, non-sterile
sterility
irradiated, non-sterile
sterility
irradiated, non-sterile
Analysis Note
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥200 ml de água
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
General description
Configuração do dispositivo: Cápsula
Other Notes
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Packaging
Saco duplo de abertura fácil
Preparation Note
Este produto foi fabricado com uma membrana Durapore® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
3 ciclos de autoclave de 90 min a 123 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mantenha-se em conformidade com a GMP usando o programa Emprove®
Acelere a qualificação, mantenha a conformidade e economize tempo com Emprove® Dossiers.
Baixar Dossiers
Nota: você será levado ao EmproveSuite.com. Seu nome de usuário e senha são separados do SigmaAldrich.com e podem ser diferentes.
Registre-se gratuitamente e acesse Emprove® Dossiers em poucos minutos. Faça upgrade de seu plano de assinatura para desbloquear conteúdo avançado e personalizado no Emprove® Suite
Não está encontrando o que está procurando? Visite a página de ajuda do programa Emprove®.