Merck
MRCF0R030
Filtros para centrífuga Microcon®
NMWCO 30 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
Sinônimo(s):
Centrifuge concentrator
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume> 10 μL
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Microcon®
Parâmetros
0.5 mL sample volume
técnica(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
4.50 cm (1.8 in.)
Diâmetro
12.3 mm
área de filtração
0.32 cm2
volume de trabalho
0.5 mL
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MRCPRT010MRCF0R100MRCF0R100ET
manufacturer/tradename
Microcon®
manufacturer/tradename
Microcon®
manufacturer/tradename
Microcon®
manufacturer/tradename
Microcon®
parameter
0.5 mL sample volume
parameter
0.5 mL sample volume
parameter
0.5 mL sample volume
parameter
0.5 mL sample volume
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polycarbonate device top, silicone O-ring (medical-grade), polyacetal base (membrane support), polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade)
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade)
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade, dual cycle ethylene oxide (EtO) treated)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
-
pore size
-
feature
holdup volume> 10 μL
feature
holdup volume> 10 μL
feature
holdup volume> 10 μL
feature
holdup volume> 10 μL
Descrição geral
Concentre e dessalinize soluções de qualquer macromolécula com simplicidade e eficiência, usando qualquer centrífuga que aceite tubos de 1,5 ml. Com a membrana Ultracel com baixo potentical de ligação, os filtros Microcon oferecem:
•Recuperações típicas acima de 95%, mesmo para soluções diluídas
•Rotação reversa para maximizar a recuperação, mesmo com as menores amostras
•Armazenamento conveniente do filtrado ou da amostra concentrada em tubo de microcentrífuga padrão
•Fatores de concentração de até 100X
Características:
•Alta recuperação para volumes pequenos com rotação reversa (fator de concentração abaixo de 20X)
•Membrana Ultracel de baixa ligação
•Processamento rápido
Aplicações de amostras:
•Recuperação de DNA genômico para aplicações forenses
•Concentração e dessalinização de ácidos nucleicos (alternativa de alta recuperação à precipitação com etanol)
•Remoção de primers do DNA amplificado
•Fácil recuperação de filtrado, explorando o desenho plano de membrana
Outras notas
Substitui: 42410
Informações legais
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Michael D Ward et al.
Clinical proteomics, 17, 11-11 (2020-03-21)
Detection of viral ribo-nucleic acid (RNA) via real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) is the gold standard for the detection of Ebola virus (EBOV) during acute infection. However, the earliest window for viral RNA detection in blood samples is 48-72 h post-onset
Sergey Radko et al.
Biomedicines, 8(5) (2020-05-28)
Selected reaction monitoring (SRM) is a mass spectrometric technique characterized by the exceptionally high selectivity and sensitivity of protein detection. However, even with this technique, the quantitative detection of low- and ultralow-abundance proteins in blood plasma, which is of great
Sarah K Stumper et al.
eLife, 8 (2019-02-06)
RNA polymerases (RNAPs) contain a conserved 'secondary channel' which binds regulatory factors that modulate transcription initiation. In Escherichia coli, the secondary channel factors (SCFs) GreB and DksA both repress ribosomal RNA (rRNA) transcription, but SCF loading and repression mechanisms are
Chung-Hsuan Kao et al.
Molecular and cellular biology, 40(12) (2020-03-25)
Maintenance of protein homeostasis in eukaryotes under normal growth and stress conditions requires the functions of Hsp70 chaperones and associated cochaperones. Here, we investigate an evolutionarily conserved serine phosphorylation that occurs at the site of communication between the nucleotide-binding and
Flavio Oliveira et al.
Toxins, 12(3) (2020-04-05)
Toxic cyanobacterial blooms are a major contaminant in inland aquatic ecosystems. Furthermore, toxic blooms are carried downstream by rivers and waterways to estuarine and coastal ecosystems. Concerning marine and estuarine animal species, very little is known about how these species
Artigos
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Ver tudo
Protocolos
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
Conteúdo relacionado
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.
The new dual cycle EtO-treated Microcon® DNA Fast Flow PCR Grade devices enable centrifugal concentration at a similar rate as the Microcon® DNA Fast Flow devices, but the EtO treatment greatly reduces the risk that no uncontrolled contaminating nucleic acids enter the analysis process. Both Microcon® devices exhibit faster flow rate (volume filtered per minute) compared to competitor centrifugal products.