These tubes may be frozen at -20°C, but freezing at -80°C is not recommended. The PES membrane can withstand temperatures down to -50°C. However, the polypropylene tube is only stable to -20°C.
Selecione um tamanho
Sobre este item
Pular para
Materiais
acrylic housing
polyethersulfone membrane
polypropylene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
Steriflip®
Características
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 25 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
138 mm
Diâmetro
6.4 cm
diâmetro do filtro
40 mm
área de filtração
7 cm2
capacidade do funil
50 mL
volume de trabalho
50 mL
Matriz
Express PLUS™
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condições de expedição
ambient
1 of 4
Este Item | SCNY00040 | SCNY00060 | SCNY00020 |
|---|---|---|---|
| parameter 45 °C max. temp. | parameter 45 °C max. temp. | parameter 45 °C max. temp. | parameter 45 °C max. temp. |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 40.0 μm pore size | pore size 60.0 μm pore size | pore size 20.0 μm pore size |
| material acrylic housing, polypropylene , polyethersulfone membrane | material Nylon membrane (net), acrylic housing, polypropylene | material Nylon membrane (net), acrylic housing, polypropylene | material Nylon membrane (net), acrylic housing, polypropylene |
| packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea |
| product line Steriflip® | product line Steriflip® | product line Steriflip® | product line Steriflip® |
Descrição geral
Essa unidade de filtração Steriflip® com membrana de fluoreto de polivinilideno (PES) com tamanho de poro de 0,22 μm combina um tubo de centrífuga de 50 ml com uma tampa para processamento e armazenamento.
Aplicação
Os filtros Steriflip® são projetados para filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meio de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
- Meios de cultura de tecidos +/-aditivos
- Tampões
- Soluções biológicas
Características e benefícios
- Elimina a transferência desorganizada de amostras por meio de um sistema simples, fechado e assistido por vácuo
- Pode isolar células de detritos celulares usando qualquer um dos vários tamanhos de poros dos filtros de rede de náilon
- Ideal para esterilizar pequenos lotes de meio de cultura
- Conecta-se a qualquer tubo de centrífuga padrão de 50 ml, eliminando materiais desnecessários tempo e risco de derramamento
Informações legais
produto relacionado
Artigos
Select the right sterile filter by media, volume, and application.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Protocolos
Os protocolos de purificação para imunoglobulinas geralmente incluem ligação por afinidade a meios de cromatografia de Proteína A ou G, lavagem de proteínas não ligadas e eluição com um tampão de pH baixo.
Purification protocols for immunoglobulins generally include affinity binding to Protein A or G chromatography media, washing unbound proteins, and eluting with a low pH buffer.
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Conteúdo relacionado
Don’t take risks with your media. If your sterile filtration membranes are clogging and/or binding serum proteins in your media, your cells risk: Cellular damage, Exposure to toxins and Suboptimal cell growth. Trust Stericup® filters with NEW improved Millipore Express® PLUS membrane. Our most popular Stericup® membrane, Millipore Express® PLUS polyethersulfone (PES), now delivers even faster filtration rates while reducing overall protein and reagent loss.
-
I want to freeze dry samples after sterilisation with these steriflip filters. What temperatures can these tubes withstand in terms of freezing? Could these be frozen in -80degrees of celcius?
1 answer-