Sobre este item
Pular para
Materiais
Eastar™ housing
PVDF membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
Sterivex™
Características
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 10 ea
Parâmetros
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
85 mm
capacidade
1000 mL
Diâmetro
5.4 cm
capacidade do filtro
1000 mL
área de filtração
10 cm2
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
outlet filling bell
Condições de expedição
ambient
1 of 4
Este Item | SVHV010 | SVHVL10RC | SVGVL10RC |
|---|---|---|---|
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| material Eastar™ housing, PVDF membrane | material Eastar™ housing, PVDF membrane | material Eastar™ housing, PVDF membrane | material Eastar™ housing, PVDF membrane |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging pack of 10 ea | packaging pack of 15 ea (SVHV01015), pack of 50 ea (SVHV010RS) | packaging pack of 15 ea | packaging pack of 15 ea |
| feature holdup volume 2.2 mL, hydrophilic | feature holdup volume 2.2 mL, hydrophilic | feature holdup volume 2.2 mL, hydrophilic | feature holdup volume 2.2 mL, hydrophilic |
| fitting female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent) | fitting female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent), male outlet nipple | fitting female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent), male Luer-Lok® outlet fitting | fitting female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent), male Luer-Lok® outlet fitting |
Descrição geral
- As unidades Sterivex são projetadas para dispensar dentro de praticamente qualquer recipiente de armazenamento. Os dispositivos estão disponíveis com conexões de saída diferentes (vide a tabela).
- As unidades de filtro Sterivex são capazes de processar volumes de até 1.000 ml ou 2.000 ml, dependendo do tipo de membrana usado no dispositivo. Estão disponíveis três opções de membrana.
- Volumes de esterilização por filtragem de até 1.000 ml ou 2.000 ml, usando as unidades de filtro impulsionadas por pressão Sterivex™ (a capacidade depende do tipo de membrana usado no dispositivo). Com três opções de membrana diferentes e diversas opções de conexão de saída, os filtros Sterivex podem se encaixar em praticamente todos os fluxos de trabalho e dispensar dentro de quase todos os recipientes de armazenamento. Os filtros Sterivex funcionam com seringas, bombas peristálticas ou recipientes pressurizados e eliminam o risco de contaminação associado à decantação e à pipetagem.
Recursos & Benefícios:
- Funciona com diversos dispositivos de pressão, inclusive seringas, bombas peristálticas e recipientes pressurizados
- Disponível em vários tipos de membrana para se adequar às necessidades da sua aplicação, com capacidades de até 2 l
Aplicações:
Esterilização de soluções aquosas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Irradiação por raios gama
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismos
- Modo de ação: Filtragem
- Aplicação: Filtração estéril
- Uso pretendido: Filtração em grande volume usando pressão positiva
- Instruções de uso: Vide a seção Instruções de uso no guia do usuário do Sterivex™
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
produto relacionado
Artigos
Select the right sterile filter by media, volume, and application.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.