Selecione um tamanho
Pular para
Nome do produto
DNase I, from bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
form
lyophilized
packaging
pkg of 100 mg
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | 10104159001 | D4527 | AMPD1 |
|---|---|---|---|
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized powder | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Liofilizado
- Filtrado por uma membrana com poros de 0,2 μm antes da liofilização
- Glicoproteína e endonuclease específica de fita dupla
General description
Other Notes
Preparation Note
Concentração de trabalho: 0,01 a 1 mg/ml
Observação: Para cada tipo de célula, a concentração de trabalho precisa ser determinada individualmente. Para atividade ideal, a enzima necessita de Mg2+ 5 mM.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.