Documentos
51269
Sigma-Aldrich
Dihydroxyacetone phosphate hemimagnesium salt hydrate
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxy-2-propanone 1-phosphate hemimagnesium salt hydrate, 1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone hemimagnesium salt hydrate, DHAP Mg
Empirical Formula (Hill Notation):
C3H5Mg0.5O6P · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
180.19 (anhydrous basis)
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
O.OCC(=O)COP(O)(=O)O[Mg]OP(O)(=O)OCC(=O)CO
InChI
1S/2C3H7O6P.Mg.H2O/c2*4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h2*4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XIBMKSGIYJARCI-UHFFFAOYSA-L
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
D401094330852228
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Aplicação
Dihydroxyacetone phosphate hemimagnesium salt hydrate (DHAP Mg) is a magnesium salt of DHAP. DHAP may be used as the substrate to characterize enzymes such as fructose bisphosphate aldolase and triose phosphate isomerase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis, gluconeogenesis, glycerol metabolism, phosphatidic acid synthesis, fat metabolism, and the Calvin cycle.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
sn-Glycerol 3-phosphate lithium salt ≥95.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
94124
sn-Glycerol 3-phosphate lithium salt
D-Fructose 6-phosphate dipotassium salt ≥97% (enzymatic), amorphous powder
Sigma-Aldrich
F1502
D-Fructose 6-phosphate dipotassium salt
TALON® Superflow™ Cytiva 28-9574-99, pack of 10 mL
GE28-9574-99
TALON® Superflow
O-Phosphorylethanolamine
Sigma-Aldrich
P0503
O-Phosphorylethanolamine
Inés Ardao et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(15), 6461-6467 (2012-03-21)
Gold nanoparticles (AuNPs) are attractive materials for the immobilization of enzymes due to several advantages such as high enzyme loading, absence of internal diffusion limitations, and Brownian motion in solution, compared to the conventional immobilization onto porous macroscopic supports. The
Michael Fischer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(23), 6647-6649 (2011-05-13)
An efficient gram scale synthesis of 3-fluoro-1-hydroxyacetone phosphate (FHAP) has been developed. As a close analog to dihydroxyacetone phosphate, FHAP was used as a novel donor substrate for rabbit muscle aldolase catalyzed reactions. The different binding affinities of the gem-diol
Bjørn O Hald et al.
The FEBS journal, 279(23), 4410-4420 (2012-10-18)
Coherent glycolytic oscillations in Saccharomyces cerevisiae are a multicellular property induced by addition of glucose to a starved cell population of sufficient density. However, initiation of oscillations requires an additional perturbation, usually addition of cyanide. The fate of cyanide during
Alice Chan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(31), 7711-7714 (2012-06-21)
Stop for NadA! A [4Fe-4S] enzyme, NadA, catalyzes the formation of quinolinic acid in de novo nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) biosynthesis. A structural analogue of an intermediate, 4,5-dithiohydroxyphthalic acid (DTHPA), has an in vivo NAD biosynthesis inhibiting activity in E. coli. The
Matthias Bujara et al.
Nature chemical biology, 7(5), 271-277 (2011-03-23)
Recruiting complex metabolic reaction networks for chemical synthesis has attracted considerable attention but frequently requires optimization of network composition and dynamics to reach sufficient productivity. As a design framework to predict optimal levels for all enzymes in the network is