Selecione um tamanho
R$ 1.081,00
R$ 2.274,00
R$ 13.611,00
R$ 30.064,00
R$ 1.081,00
Previsão de entrega em08 de janeiro de 2026Detalhes
Sobre este item
Pular para
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
biological source
non-animal source
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
Quality Level
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
1 of 4
Este Item | PHR1104 | A7219 | 11189 |
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| form crystalline powder | form - | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98.5% | assay - | assay 98.5-101.0% | assay ≥99.5% (T) |
| solubility 1 M HCl: 50 mg/mL | solubility - | solubility 1 M HCl: 100 mg/mL | solubility 1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
| biological source non-animal source | biological source - | biological source non-animal source | biological source - |
Legal Information
Application
Biochem/physiol Actions
General description
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a montante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Confie em nós para oferecer transparência na cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?