Merck
A5665
Adenina
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99%
Sinônimo(s):
6-aminopurina, Vitamina B4
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.067,00
100 G
R$ 3.554,00
R$ 1.067,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N5
Número CAS:
Peso molecular:
135.13
Beilstein:
5777
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
10171502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.72
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
peso molecular
Mw 135.13 g/mol
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cor
white to off-white
pf
>360 °C (lit.)
solubilidade
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
chave InChI
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
A8626A2786PHR1383
Adenina BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
A5665
Adenina
Adenina ≥99%
Sigma-Aldrich
A8626
Adenina
Adenina BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A2786
Adenina
Adenina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1383
Adenina
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
mp
>360 °C (lit.)
mp
>360 °C (lit.)
mp
>360 °C (lit.)
mp
>360 °C (lit.)
Descrição geral
Adenine (Ade) is a purine base, which is present in nucleic acids. It binds with ribose to form nucleoside adenosine (A) and attach to deoxyribose to form nucleoside deoxyadenosine (dA).[1]
Aplicação
Adenine has been used in yeast extract supplemented (YES) broth and yeast nitrogen base glutamate (YNG)l media.[2]
Adenine may be used as a plant cell culture additive. Adenine Sulphate (25mg/L) in the culture media such as Murashige & Skoog media improves the frequency of multiple shoot production and recovered the chlorotic symptoms of the leaves.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Adenine
Encyclopedia of Genetics (2001)
Single-step marker switching in Schizosaccharomyces pombe using a lithium acetate transformation protocol
Brown S D and Lorenz A
Bio-protocol, 6(24) (2016)
Didier Wion et al.
Nature reviews. Microbiology, 4(3), 183-192 (2006-02-21)
N(6)-methyl-adenine is found in the genomes of bacteria, archaea, protists and fungi. Most bacterial DNA adenine methyltransferases are part of restriction-modification systems. Certain groups of Proteobacteria also harbour solitary DNA adenine methyltransferases that provide signals for DNA-protein interactions. In gamma-proteobacteria
Georg Behrens et al.
AIDS patient care and STDs, 28(4), 168-175 (2014-03-26)
The once daily, single-tablet regimen (STR) combining rilpivirine (RPV), emtricitabine (FTC), and tenofovir disoproxil fumarate (TDF) provides a simplified treatment option for antiretroviral therapy (ART)-naïve patients with baseline HIV-1 RNA (BLVL) of ≤100,000 copies/mL. The aim of this analysis is
Caroline Pabst et al.
Nature methods, 11(4), 436-442 (2014-02-25)
Leukemic stem cells (LSCs) are considered a major cause of relapse in acute myeloid leukemia (AML). Defining pathways that control LSC self-renewal is crucial for a better understanding of underlying mechanisms and for the development of targeted therapies. However, currently