Merck
C7698
Cicloheximida
from microbial, ≥94% (TLC)
Sinônimo(s):
3-[2-(3,5-Dimetil-2-oxociclohexil)-2-hidroxietil]glutarimida, Actidiona, Naramycin A
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
1 G
R$ 603,00
5 G
R$ 2.106,00
R$ 603,00
Previsão de entrega em08 de janeiro de 2026Detalhes
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
281.35
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-636-0
Beilstein/REAXYS Number:
88868
MDL number:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Cicloheximida, from microbial, ≥94% (TLC)
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
biological source
microbial
assay
≥94% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
antibiotic activity spectrum
fungi
yeast
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
Procurando produtos similares? Visita Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
23976546401239763-M
Cicloheximida from microbial, ≥94% (TLC)
Sigma-Aldrich
C7698
Cicloheximida
Cycloheximide InSolution, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
239765
Cycloheximide
Cicloheximida PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46401
Cicloheximida
assay
≥94% (TLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (by assay)
form
powder
form
solution
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
solubility
DMSO: soluble
solubility
H2O: slightly soluble
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to brown
Application
  • Em cepas de levedura, a cicloheximida foi usada como inibidor da síntese de proteínas no experimento “chase” de inibição com cicloheximida.[1]
  • Ela foi usada para inibir a tradução em células de mamíferos.[2][3]
  • Ela foi usada para suprimir o crescimento de fungos.[4]
Biochem/physiol Actions
Modo de ação: Inibição da tradução em eucariotos, o que leva à interrupção do crescimento celular e à morte celular. A CHX é amplamente utilizada para seleção de cepas de levedura e fungos resistentes à CHX, inibição controlada da síntese de proteínas para detectar proteínas de vida curta e superindução da expressão proteica, bem como para indução da apoptose ou facilitação da indução da apoptose por receptores de morte celular.
Espectro da atividade: Ativo contra leveduras e fungos como Candida, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium
Features and Benefits
  • Antibiótico de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
  • Comumente usado em aplicações de biologia celular e bioquímica
General description
A cicloheximida, também conhecida como actidiona, é um antibiótico glutarimida comumente derivado da bactéria Streptomyces griseus. Ela age como um potente inibidor da biossíntese proteica em células eucarióticas, interrompendo a etapa de translocação durante a translação, bloqueando efetivamente o alongamento translacional. Na microbiologia, desempenha um papel crucial como agente de seleção para cepas resistentes de leveduras e fungos, provando-se inestimável em ambientes experimentais controlados.
Em pesquisas de biologia celular e bioquímica, a cicloheximida apresenta uma natureza dupla em relação à indução da apoptose, induzindo ou inibindo a apoptose, dependendo do tipo de célula. Seus efeitos rápidos e reversíveis fazem dela uma escolha ideal para estudar processos celulares e determinar a meia-vida de proteínas. A cicloheximida também é amplamente utilizada em pesquisas biomédicas, onde inibe a síntese de proteínas em células eucarióticas estudadas in vitro (fora dos organismos), e seus efeitos são rapidamente revertidos com a sua simples remoção. Isso faz com que a cicloheximida seja a escolha ideal para a exploração da biologia celular, pesquisa biomédica e bioquímica, oferecendo controle preciso e versatilidade aos experimentos.
Other Notes
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha em local seco.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Preparation Note
Bem fechada. Seque. Mantenha em um local bem ventilado. Mantenha trancado ou em uma área acessível
apenas a pessoas qualificadas ou autorizadas.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Quality control of a transcriptional regulator by SUMO-targeted degradation.
Wang Z and Prelich G
Molecular and Cellular Biology, 29, 1694-1694 (2009)
Potential pathogenic bacteria in metalworking fluids and aerosols from a machining facility.
Perkins SD and Angenent LT
FEMS Microbiology Ecology, 74, 643-643 (2010)
Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) blockage promotes nonsense mRNA stabilization in protein 4.1R deficient cells carrying the 4.1R Coimbra variant of hereditary elliptocytosis.
Moriniere M et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 45, 284-284 (2010)
Zhen Zhang et al.
Frontiers in endocrinology, 5, 206-206 (2014-12-19)
O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) is a post-translational modification involving an attachment of a single β-N-acetylglucosamine moiety to serine or threonine residues in nuclear and cytoplasmic proteins. Cellular O-GlcNAc levels are regulated by two enzymes: O-GlcNAc transferase (OGT) and O-GlcNAcase (OGA), which
Ming-Yuh Shiau et al.
Scientific reports, 9(1), 11974-11974 (2019-08-21)
Accumulating evidence indicates that inflammation participates in the pathophysiological progress from insulin resistance, obesity, metabolic abnormalities, and type 2 diabetes mellitus. Our previous study reveals that interleukin-4 (IL-4) inhibits adipogenesis and promotes lipolysis to decrease lipid deposits by enhancing the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf