Merck
F3165
ANTI-FLAG® M2 monoclonal
clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
ANTI-FLAG® M2 antibody, Mouse monoclonal
Sinônimo(s):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
ANTI-FLAG® M2 monoclonal, clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
purified by
using Protein A
species reactivity
all
concentration
3.8-4.2 mg/mL
technique(s)
western blot: 10 μg/mL (Protein A)
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
F9291A9594A8592
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
form
buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
form
buffered aqueous glycerol solution
Application
O anticorpo monoclonal ANTI-FLAG® M2 produzido em camundongo foi usado em:
  • imunoblotting
  • imunoprecipitação
  • imunocitoquímica
  • imunofluorescência
  • ELISA
  • IEE
  • imunoprecipitação de cromatina
  • microscopia eletrônica
  • citometria de fluxo
  • Ensaios de superdesvio de mobilidade eletroforética (supershift)
Explore as aplicações de referência adicionais no nosso portal de literatura FLAG®.
General description
O anticorpo anti-Flag M2 é usado para a detecção de proteínas de fusão Flag. Esse anticorpo monoclonal é produzido em camundongo e reconhece a sequência FLAG no terminal N, terminal Met N e terminal C. O anticorpo também é capaz de reconhecer FLAG em um sítio interno. O M2, diferentemente do anticorpo M1, não é dependente de cálcio.
O F3165 é purificado por afinidade usando resina de proteína A, de modo que contém não apenas o anticorpo anti-FLAG M2, mas também pequenas quantidades de IgG de camundongo nativa, aumentando sua sensibilidade na maioria das aplicações.
Método de purificação - Proteína A
Immunogen
FLAG; sequência de peptídeo DYKDDDDK
Preparation Note
Armazene o anticorpo não diluído a –20 °C em alíquotas de trabalho. Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente.
Observação: Com o tempo, pequenas quantidades de anticorpos purificados podem se precipitar da solução devido a interações hidrofóbicas intermoleculares. Se um precipitado for observado neste produto, centrifugue brevemente o frasco para criar um pélete do precipitado. Retire o volume desejado de solução de anticorpo do sobrenadante límpido para uso. Isso não deve alterar o desempenho do anticorpo purificado em aplicações de Western blot ou imunoprecipitação.
Dilua a solução de anticorpo a partir de 0,5-10 ug/ml em solução salina tamponada com Tris, pH 8,0, com 3% de leite desnatado
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Casey C Fowler et al.
Nature communications, 10(1), 3684-3684 (2019-08-17)
Bacterial toxins with an AB5 architecture consist of an active (A) subunit inserted into a ring-like platform comprised of five delivery (B) subunits. Salmonella Typhi, the cause of typhoid fever, produces an unusual A2B5 toxin known as typhoid toxin. Here
T P Molitor et al.
Oncogenesis, 2, e48-e48 (2013-06-05)
The vaccinia-related kinases (VRKs) comprise a branch of the casein kinase family. VRK1, a ser/thr kinase with a nuclear localization, is the most well-studied paralog and has been described as a proproliferative protein. In lower eukaryotes, a loss of VRK1
Hong Zhu et al.
Molecular biology of the cell, 24(11), 1619-1637 (2013-04-12)
Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease is an inherited neurological disorder. Mutations in the small integral membrane protein of the lysosome/late endosome (SIMPLE) account for the rare autosomal-dominant demyelination in CMT1C patients. Understanding the molecular basis of CMT1C pathogenesis is impeded, in part
Fangzhi Tan et al.
Nature communications, 10(1), 3733-3733 (2019-08-21)
Hearing loss is the most common sensory disorder. While gene therapy has emerged as a promising treatment of inherited diseases like hearing loss, it is dependent on the identification of gene delivery vectors. Adeno-associated virus (AAV) vector-mediated gene therapy has
Wenjiao Li et al.
Cell death and differentiation, 26(8), 1379-1395 (2018-10-14)
RASSF1A (Ras association domain family 1 isoform A) is a tumor suppressor and frequently inactivated by promoter hypermethylation in hepatocellular carcinoma (HCC). Autophagy is to degrade misfolded or aggregated proteins and dysfunctional organelles. Autophagy defects enhance oxidative stress and genome
Artigos
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Conteúdo relacionado
Reagentes e recursos de interação de proteínas e ácidos nucleicos para uso em interações do tipo proteína-RNA, proteína-DNA e proteína-proteína, e aplicações associadas.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
EZviewTM Red Protein A and ANTI-FLAG® M2 Affinity Gels: Immunoprecipitation with Enhanced Visibility Affinity Beads - Technical Article - July 2001
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is there a recommended dilution for capture (sandwich) based ELISA?
    1 answer
    1. Monoclonal ANTI-FLAG® M2 may be used in EIA procedures. Typically, a fusion protein containing a FLAG® peptide sequence is directly adsorbed (or otherwise presented) within the wells of a multiwell polystyrene plate. The Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody may be diluted up to 1:50,000 for subsequent incubation within the plate wells. Detection may be accomplished using Anti-Mouse IgG-Peroxidase (Cat. No. A9044) or equivalent, diluted 1:10,000, followed by an appropriate substrate for visualization.
      Dilutions for use as the capture antibody in an ELISA have not been evaluated. We would recommend that the end-user optimize the protocol following the recommendations found here:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/elisa/elisa-procedures#antigen_coating
      Helpful?
  2. What is the recommended dilution for conducting western blotting using this antibody?
    1 answer
    1. The recommended dilution for Western Blot is 10 µg/mL. Please see the link below to review additional information, including protocols:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/274/912/f3165dat-ms.pdf
      Helpful?
  3. What is the difference between F1804 and F3165 product?
    1 answer
    1. Product F1804 and F3165 are both Monoclonal ANTI-FLAG M2 antibodies produced in mouse Clone M2, with the same starting material. The distinction between the products lies in their purification methods. F3165 is immunoglobulin purified, while F1804 is immunogen affinity purified. F1804, being more purified, is expected to exhibit reduced background and less non-specific staining compared to F3165. Both products are suitable for western blotting, immunofluorescence, and immunoprecipitation.
      Helpful?
  4. What is the recommended dilution for conducting immunoprecipitation (IP) using the M2 antibody?
    1 answer
    1. The general starting recommendation for conducting immunoprecipitation (IP) using the F3165, anti-FLAG M2 antibody, is 10 μg/mL.
      Helpful?
  5. What type of light chain is present on the FLAG M2 antibody?
    1 answer
    1. Test has not been conducted to determine whether the light chains of the antibody F3165, Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse, are kappa or lambda. However, based on customer feedback, it appears that the M2 monoclonal antibody has lambda light chains and not kappa. A probe with anti-kappa did not yield a signal, while anti-lambda produced a good signal.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. New Jersey
    • Review 1
    • Votes 15
    5 out of 5 stars.
    Great Anti Flag primary
    Works well for our western blot analysis of flag tagged recombinant proteins