Merck
P5726
Coquetel inibidor de fosfatase 2
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity), for the inhibition of tyrosine protein phosphatases, acid and alkaline phosphatases
Sinônimo(s):
Protease inhibitor
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 941,00
5 ML
R$ 1.777,00
R$ 941,00
Previsão de entrega em08 de janeiro de 2026Detalhes
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Form:
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
2-8°C
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Coquetel inibidor de fosfatase 2, aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
form
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
PPC1010P8465539132
form
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
form
DMSO solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Application
O coquetel inibidor de fosfatase melhora a produção de proteínas intactas por meio da adição de inibidores de enzimas que modificam as proteínas presentes nos extratos celulares. Este produto foi otimizado e testado quanto a proteínas tirosina fosfatases, fosfatases ácidas e fosfatases alcalinas. Ele foi testado em extratos celulares de tecidos animais, incluindo fígado bovino e placenta humana, e extrato citossólico de músculo de coelho.
Biochem/physiol Actions
Esta mistura contém componentes individuais com propriedades inibitórias específicas. O ortovanadato de sódio inibe diversas ATPases, proteínas tirosina fosfatases e outras enzimas que transferem fosfato. O molibdato de sódio inibe fosfatases ácidas e fosfoproteínas fosfatases. O tartarato de sódio inibe as fosfatases ácidas. O imidazol inibe as fosfatases alcalinas.
Disclaimer
Conforme fornecido, este produto é estável por dois anos na temperatura de armazenamento recomendada de 2-8 °C.
Features and Benefits
Este composto é um produto em destaque para pesquisa biológica com fosfatases de quinases. Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque relativos à biologia de fosfatases de quinases. Saiba mais sobre moléculas pequena bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
General description
Fosfatase O Coquetel de inibidores 2 é uma mistura de componentes projetados para inibir enzimas que modificam proteínas presentes em extratos celulares, levando a um melhor rendimento de proteínas intactas. Ele foi otimizado e testado para uso em vários tecidos animais e extratos citosólicos.
Preparation Note
Este coquetel é fornecido em solução aquosa transparente. Ele foi esterilizado por filtração através de uma membrana de 0,2 μm em frascos envasados assepticamente. Um ml inibe as atividades de fosfatase encontradas no sobrenadante 100.000 x g de extratos celulares de placenta humana, fígado bovino, músculo de coelho, A431 ou Jurkat a uma concentração proteica de cerca de 5 mg/ml.
Related product
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shira Simonovitch et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(3), 861-875 (2019-07-16)
This study examined the effects of apolipoprotein E4 (APOE4), the most prevalent genetic risk factor for Alzheimer's disease (AD), on proteins involved in mitochondrial dynamics and autophagy, in the hippocampus of targeted replacement mice. Immunohistochemical measurements revealed that the levels
Colin S McCoin et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 317(2), E298-E311 (2019-05-01)
The impact of sexual dimorphism and mitophagy on hepatic mitochondrial adaptations during the treatment of steatosis with physical activity are largely unknown. Here, we tested if deficiencies in liver-specific peroxisome proliferative activated-receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α), a transcriptional coactivator of biogenesis, and
Blanca Majem et al.
Oncogene, 38(32), 6035-6050 (2019-07-07)
Ovarian cancer is the most lethal gynecological malignancy due to the silent nature on its early onset and the rapid acquisition of drug resistance. Histologically heterogeneous, it includes several subtypes with different mutational landscapes, hampering the development of effective targeted
Uchenna John Unachukwu et al.
Scientific reports, 6, 22392-22392 (2016-03-05)
To replace photoreceptors lost to disease or trauma and restore vision, laboratories around the world are investigating photoreceptor replacement strategies using subretinal transplantation of photoreceptor precursor cells (PPCs) and retinal progenitor cells (RPCs). Significant obstacles to advancement of photoreceptor cell-replacement
Miaozong Wu et al.
PloS one, 4(7), e6430-e6430 (2009-07-31)
Aged skeletal muscle is characterized by an increased incidence of metabolic and functional disorders, which if allowed to proceed unchecked can lead to increased morbidity and mortality. The mechanism(s) underlying the development of these disorders in aging skeletal muscle are
Artigos
The use of phosphatase inhibitors is critical for all types of phosphorylation studies. Compare phosphatase inhibitor cocktails to select the best one for your research.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the concentration of the inhibitor solution? 100x?
    1 answer
    1. This product contains four phosphatase inhibitors. For use, one mL of cocktail solution is used to prepare 100 mL of supernatant that contains a maximum of 500 mg of protein. This results in a 1:100 dilution.
      Helpful?
  2. Does this contain any metal chelators?
    1 answer
    1. This phosphatase inhibitor cocktail does not contain a chelator. A phosphatase inhibitor cocktail that includes EDTA is not offered at this time. Protease inhibitor cocktails with chelators are offered.