Eletrônica orgânica
A eletrônica orgânica utiliza polímeros orgânicos ou pequenas moléculas para criar componentes eletrônicos para diversas novas áreas de aplicação. Os materiais eletrônicos orgânicos são mais leves, mais flexíveis e menos caros que os materiais inorgânicos convencionais à base de silício. A eletrônica orgânica é mais eficiente em termos energéticos e consome menos recursos na produção, uso e descarte.
Os componentes eletrônicos orgânicos de moléculas pequenas são tipicamente fabricados usando métodos de deposição à base de vácuo para transferir filmes finos de materiais orgânicos para a superfície do substrato. Os componentes eletrônicos orgânicos podem ser feitos a partir de polímeros condutores usando métodos de processamento de soluções de baixo custo. Os polímeros semicondutores podem ser feitos solúveis e convertidos em tinta, possibilitando a impressão de circuitos eletrônicos diretamente em folhas plásticas grandes. Esses materiais são compatíveis com processos de fabricação de grande área, rolo a rolo, que podem ser facilmente escalonados para uma produção rápida a um custo menor.
Categorias em destaque
Uma gama abrangente de nanomateriais de carbono, desde carbono de fulereno até nanotubos de carbono, grafeno, pontos quânticos de carbono e nanodiamantes para capacitar sua pesquisa e desenvolvimento em armazenamento de energia, eletrônica de alto desempenho, compósitos inteligentes e nanoterapias inovadoras.
Fornecemos materiais de cristais líquidos bem definidos, abrangendo as fases nemática, colestérica, esmética e discótica, bem como polímeros de cristais líquidos e mesógenos para facilitar o projeto de sistemas moleculares ordenados, inteligentes, que respondem a estímulos.
Oferecemos uma variedade de materiais dopantes e emissores, materiais hospedeiros e materiais transportadores de carga de alta pureza e de última geração para facilitar sua pesquisa em OLED e PLED.
Fomente sua pesquisa com nosso portfólio abrangente de materiais fotônicos e ópticos, incluindo materiais para laser, infravermelho, infravermelho próximo, corantes quimioluminescentes, fotocrômicos, termocrômicos, de ftalocianina e porfirina, bem como materiais fotoluminescentes, ópticos não lineares (NLO) e guia de onda.
Diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs)
Diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs) são dispositivos eletroluminescentes que consistem em uma camada emissiva de semicondutores orgânicos entre um ânodo, que é carregado positivamente para injetar buracos, e um cátodo, que é carregado negativamente para injetar elétrons, e camadas de transporte que permitem que diferentes portadores de carga elétrica fluam para dentro da camada emissiva semicondutora. A luz é gerada diretamente quando as cargas injetadas nos eletrodos se recombinam na camada orgânica. Os OLEDs produzem cores vibrantes e luz mais brilhante, proporcionando melhor contraste nas telas. Devido às propriedades mais finas e flexíveis dos materiais orgânicos, os OLEDs podem ser usados em telas de monitor curvas, dispositivos móveis dobráveis ou enroláveis e dispositivos vestíveis.
Transistores orgânicos de efeito de campo (OFETs) e transistores de película fina (OTFTs)
Transistores orgânicos são os blocos estruturais básicos dos circuitos integrados flexíveis e telas para eletrônicos de alto desempenho. Os transistores ligam e desligam a alimentação elétrica. Os eletrodos da fonte e de drenagem têm contato direto com um semicondutor orgânico. O eletrodo da porta é isolado do semicondutor pelo isolante dielétrico. Quando tensão é aplicada à porta, o semicondutor se torna mais ou menos condutor, permitindo ou impedindo que a corrente elétrica flua entre a fonte e o dreno. Todos os componentes, que vão desde condutores (para eletrodos) e semicondutores (para materiais de canal ativo) até isolantes (para camadas dielétricas de porta), podem ser compostos de materiais orgânicos. Os transistores de filme fino são um tipo especial de transistores de efeito de campo, nos quais as camadas de semicondutor, eletrodo e dielétrica são depositadas como filmes finos sobre um substrato de suporte. Aplicações eletrônicas comuns incluem etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID) ou papel eletrônico.
Dispositivos fotovoltaicos orgânicos (OPVs)
Os materiais eletrônicos orgânicos também podem ser usados como materiais doadores e receptores para converter luz em eletricidade em painéis solares. Em OPVs, camadas fotoativas de materiais orgânicos semicondutores são dispostas entre dois eletrodos para gerar fotocorrentes. Como o doador absorve o fluxo de fótons solares, os materiais dos doadores devem ter ampla absorção óptica para corresponder ao espectro solar. Os materiais orgânicos transportadores de buracos (HTMs) usados em células solares de perovskita provaram ser particularmente eficientes na maximização do transporte de carga e na coleta de energia solar.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
- Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
- Thieno[3,2-b]thiophene-based organic semiconductors exhibit high mobility, stability, and reproducibility in OFETs.
- Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
- Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
- Ver todos (71)
Protocolos relacionados
- SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.
- Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- Ver todos (4)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para [email protected]
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Assistência adicional
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculadoras e aplicativos
Conjunto de ferramentas na Web - ferramentas e recursos científicos de pesquisa para química analítica, ciências biológicas, síntese química e ciências de materiais.
- Customer Support Request
Selecione uma opção abaixo e preencha o formulário para contatar os nossos especialistas em assistência.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Ainda não tem uma conta?
![Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III) sublimed grade](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/167/234/658d0b76-d31d-4fd5-8041-e04e207227c9/640/658d0b76-d31d-4fd5-8041-e04e207227c9.png)
![2-[(1E,3E)-6-[3-(Dimethylamino)pyridine]-1,3-butadien-1-yl]-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/275/363/b1837e7e-7c9f-403d-bb3b-c80cf622c5f0/640/b1837e7e-7c9f-403d-bb3b-c80cf622c5f0.png)