Merck
1.41350
SAFC
Polyvinylalkohol
4-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, USP
Synonym(e):
Poly(vinylalkohol), PVA, PVOH
Slide 1 of 2
Größe auswählen
1 KG
CHF 356.00
25 KG
Anfragen
21 X 25 KG
Anfragen
CHF 356.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung anProduktmuster anfordern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111042
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Agentur
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
scales
Methode(n)
API processing | nano-milling: suitable
mp (Schmelzpunkt)
160-240 °C
Anwendung(en)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.413511.413531.41352
application(s)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
technique(s)
-
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
agency
ChP, Ph. Eur., JPE, USP
agency
JPE, Ph. Eur., USP
agency
ChP, JPE, Ph. Eur., USP
agency
ChP, JPE, Ph. Eur., USP
form
scales
form
scales
form
scales
form
scales
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
mp
160-240 °C
mp
160-240 °C
mp
160-240 °C
mp
160-240 °C
Allgemeine Beschreibung
Bei der Erforschung einer Formulierung ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich und es gilt spezifische Herausforderungen zu bewältigen, bevor ein Arzneimittel erfolgreich auf den Markt gebracht werden kann. Dazu gehören u. a. die Stabilität der Formulierung sowie Freisetzungskinetik und Einschränkungen der Bioverfügbarkeit. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Polyvinylalkohol 4-88 ist ein synthetisches, biokompatibles und toxikologisch unbedenkliches Polymer, das mit den wichtigsten Arzneibüchern im Einklang steht. Es ist Teil eines weit reichenden Sortiments an Polyvinylalkoholen pharmazeutischer Qualität mit unterschiedlichen Viskositäten, Hydrolysegraden und Molekulargewichten. Somit ist es für eine Vielzahl von pharmazeutischen Applikationen einschließlich fester, flüssiger und halbfester Formulierungen gut geeignet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
PVA meets all the essential requirements to be used in ophthalmic preparations and offers important benefits compared to HPMC and CMC.
Learn about common tablet manufacturing technologies and the advantages and disadvantages of each.