Produktname
Lynx® S2S, 3/8" Lynx® S2S Connector Set, 3/8" hose barb male inlet and 3/8" hose barb female outlet
material
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
sterility
non-sterile
product line
Lynx®
parameter
27.3 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
fitting
3/8 in. inlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
3/8 in. outlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
Quality Level
1 of 4
Dieser Artikel | SSCSHB2A01 | SSCSHB1A01 | SSCMHB3A24 |
|---|---|---|---|
| material polysulfone (21 CFR 177.1655), silicone gasket (21 CFR 177.2600), silicone O-ring (21 CFR 177.2600) | material polysulfone (21 CFR 177.1655), silicone O-ring (21 CFR 177.2600), silicone gasket (21 CFR 177.2600) | material polysulfone (21 CFR 177.1655), silicone O-ring (21 CFR 177.2600), silicone gasket (21 CFR 177.2600) | material polysulfone (21 CFR 177.1655), silicone O-ring (21 CFR 177.2600), silicone gasket (21 CFR 177.2600) |
| fitting 3/8 in. inlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D., 3/8 in. outlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D. | fitting 1/2 in. inlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D., 1/2 in. outlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D. | fitting 1/4 in. inlet hose barb for 0.19 in (4.8 mm) I.D., 1/4 in. outlet hose barb for 0.19 in (4.8 mm) I.D. | fitting 3/8 in. inlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D. |
| product line Lynx® | product line Lynx® | product line Lynx® | product line Lynx® |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| parameter 27.3 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C, 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure) | parameter 4-40 °C operating temperature (39-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure), 71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C | parameter 4-40 °C operating temperature (39-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure), 9.5 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F) | parameter 27.3 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C, 4-40 °C operating temperature (39-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure) |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Application
General description
Der SSCSHB3A01 Lynx S2S-Anschlusssatz besteht aus einer Innen- und einer Außenverschraubung. Sobald diese Komponenten verbunden sind, ist der sterile Flüssigkeitsweg hergestellt. Nach Herstellung der Verbindung können die zwei Komponenten nicht mehr demontiert werden, wodurch das Risiko einer Sterilitätsverletzung reduziert wird.
Diese Lynx S2S-Einheit hat einen Durchmesser von 3/8 Zoll und ist mit einer Schlauchtülle an der Ein-/Auslassverbindung versehen.
Sichere, Einweganschlüsse
Der Lynx S2S-Anschluss ist ein Einmalprodukt für die einmalige Verwendung und einmalige Aktivierung. Es gibt keine Teile zu reinigen, wodurch das Kontaminationsrisiko reduziert wird.
Sterilitätssicherung während der Aktivierung
Der Lynx S2S-Anschluss wird bei der Fertigung auf 100%-ige Luftintegrität geprüft. Die Anschlüsse wurden mittels aerosolisiertem Bakterienrückhaltetest mit 106 B. diminuta sowie der direkten Bakterienverunreinigungsmethode mit B. diminuta geprüft, um sicherzustellen, dass eine sterile Verbindung in einem nicht sterilen Bereich hergestellt werden kann.
Preparation Note
Gammakompatibel bis 45 kGy; einmalige Autoklavierung für 30 min bei 130 °C. Nicht mittels SIP dampfsterilisieren.
Legal Information
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.