Merck
Y0001002
Tetracain für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tetracain -hydrochlorid, 4-(Butylamino)-benzoesäure-2-(dimethylamino)-ethylester, Amethocain -hydrochlorid
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tetracaine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
InChIKey
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
T05000001650006Y0002117
Tetracain European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002117
Tetracain
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
tetracaine
API family
tetracaine
API family
tetracaine
API family
tetracaine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Topisches Augenanästhetikum; angewendet bei Rückenmarkanästhesie
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt spannungsempfindliche Freisetzung von Ca2+ aus sarkoplasmatischem Retikulum.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Helen Giannakopoulos et al.
Journal of the American Dental Association (1939), 143(8), 872-880 (2012-08-03)
The authors evaluated the cardiovascular effects and pharmacokinetics of an intranasal 3 percent tetracaine/0.05 percent oxymetazoline spray developed to provide needle-free anesthesia of maxillary teeth. The authors administered to 12 participants a proposed maximum recommended dose (MRD) (18 milligrams tetracaine/0.3
Thomas B Marriott et al.
Clinical therapeutics, 34(10), 2174-2183 (2012-09-05)
The lidocaine/tetracaine heated patch is typically applied to the skin for 20 to 30 minutes to provide local dermal analgesia prior to venous access or minor dermatologic procedures. The potential exists for the use of multiple heated patches for longer
Yue Jiang et al.
International journal of pharmaceutics, 436(1-2), 806-814 (2012-08-09)
The aggregation behavior of the cationic drug/anionic surfactant vesicles formed by tetracaine hydrochloride (TH) and double-chain surfactant, sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate (AOT), was investigated. By controlling the molar ratio of TH to AOT, a transition from catanionic vesicles to micelles was observed.
Halima Maulidi et al.
Pediatrics, 130(6), e1704-e1707 (2012-11-07)
Infants in NICUs undergo a variety of painful procedures. The management of pain has become an integral part of newborn infant care with the use of both systemic and topical agents to provide analgesia and anesthesia for procedural pain. Tetracaine
Patrick E McCleskey et al.
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 39(1 Pt 1), 82-91 (2013-01-03)
Few published studies have analyzed serum lidocaine levels and individual patient characteristics affecting metabolism after application of compounded topical anesthetics. To measure serum lidocaine levels during and cutaneous side effects after standardized application of 23% lidocaine/7% tetracaine compounded anesthetic to