Scegli un formato
CHF 521.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Mitex™
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
130 μm
Matrice
Mitex™
Dimensione pori
10.0 μm pore size
60 % porosity
Punto di bolla
≥0.05 bar, ethanol
Categoria alternativa più verde
1 of 4
Questo articolo | LCWG02500 | LCWG04700 | LCWP01300 |
|---|---|---|---|
| matrix Mitex™ | matrix Mitex™ | matrix Mitex™ | matrix Mitex™ |
| material PTFE membrane, white filter, plain filter | material PTFE membrane, gridded , white filter | material PTFE membrane, gridded , white filter | material PTFE membrane, plain filter, white filter |
| feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic |
| pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity | pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity | pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity | pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity |
| parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 260 °C max. temp., 14 L/min-cm2 air flow rate | parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp. | parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp. | parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore, Mitex™ | manufacturer/tradename Millipore, Mitex™ | manufacturer/tradename Millipore, Mitex™ |
Descrizione generale
La membrana Mitex™ in PTFE resiste a quasi tutti i liquidi, inclusi solventi organici, acidi e basi concentrati, propellenti e fluidi criogenici. La membrana Mitex™ è priva di trama di supporto, ma è facile da maneggiare, combinando la praticità di una membrana supportata con la versatilità di una membrana in PTFE puro. La membrana Mitex™ è idrofobica.
Applicazioni
- Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici
- Chiarificazione di propellenti
- Isolamento di RNA
- Monitoraggio dell′aria
Caratteristiche e vantaggi
- Ampia compatibilità chimica
- Biologicamente e chimicamente inerte
- Stabile a temperature superiori a 260 ºC (500 °F) e sotto -100 ºC (-148 ºF)*
Note legali
Prodotti correlati
Contenuto correlato
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica