mAbs Upstream
Produkte für Entwicklung und Herstellung.
Der Upstream-Workflow umfasst alle Schritte, die zur Ernte von Zellen führen, einschließlich der Optimierung der Kulturbedingungen, Zelllinie und Produktcharakterisierung, media development, upstream process-chemicals; und Scale-up des Batch-, Fed-Batch- oder Perfusionsverfahrens auf größere Bioreaktoren. Ziel des Upstream-Biomanufacturing ist es, die Zelldichte und den Produkttiter zu erhöhen.
Sterile Filtration
Bei der vorgelagerten Verarbeitung besteht aufgrund der nährstoffreichen Umgebung ein hohes Kontaminationsrisiko. Im Upstream-Workflow konzentriert sich die Bioburden-Kontrolle auf die Beschaffung und Charakterisierung von Rohmaterialien, um die Einführung von adventitious agents in den Zellkulturbetrieb. Darüber hinaus werden Zellkulturmedien sterilisiert, häufig steril gefiltert oder durch Filter geleitet, die Bakterien und Mykoplasmen entfernen, um zu verhindern, dass sie in den Bioreaktor gelangen. Die Vorfiltration verlängert die Lebensdauer des Sterilisationsfilters, indem sie Partikel entfernt, die zu einer frühzeitigen Verstopfung des Sterilisationsfilters führen würden.
Unser branchenführendes Portfolio an Sterilisationsfiltern umfasst:
- Millipore® Filter (Puffer- und Medienfiltration, Sterilfiltration)
- Millipore® Geräte und Systeme (Gehäuse)
- Millipore® Dienstleistungen (Single-Use- und Filtervalidierung, Systemdienstleistungen, Geräteinstallation, Systemqualifizierung, Systemschulung)
- Millipore® Automatisierungs- und Analysesoftware
Verwandte Produkte
Response not successful: Received status code 500
Verwandte Kategorien
Eine Zelllinie, die ein günstiges Wachstum und eine hohe Produktivität aufweist, ist für die Herstellung von Antikörpern unerlässlich.
Unsere Zellkulturmedien machen Ihre intensivierten oder fed-batch Prozesse robuster und effizienter.
Unsere rekombinanten Nahrungsergänzungsmittel nicht-tierischen Ursprungs (NAO) sind für Zellkulturanwendungen formuliert.
Mobius® Einweg-Mischlösungen umfassen ein komplettes Sortiment an Mischern von 10 L bis 3.000 L.
Die Mobius® Bioreaktorfamilie eignet sich für Batch-, Fed-Batch- und Perfusionsprozesse
.Unser breites Portfolio an Membranfiltern bietet Optionen für die effiziente Verarbeitung jedes pharmazeutischen und biopharmazeutischen Stroms.
Verwandte Ressourcen
- Brochure: Mission Control: Strategies for Effective Bioburden and Aseptic Control
In this series of articles, we provide information to highlight the differing objectives for bioburden control by unit operation and discuss the parameters that guide filter selection and optimization.
- Tech Note: Holistic Buffer Preparation
Buffer preparation is critical in biologics production, requiring significant volume and precise timing. The document will discuss optimizing in-house preparation and potential outsourcing, considering various options based on process needs.
- Application Note: Cell Culture Media Mixing and Microfiltration: Reducing Risk with Single-use Technology
This application note provides an overview of considerations for mixing reconstituted powdered cell culture media and filtration of the reconstituted media using sterilizing or mycoplasma removal filters.
- Tech Note: How Membrane Prefilters Enhance BioProcessing Efficiency
Milligard® PES filters with two layers of asymmetric polyethersulfone (PES) membranes are widely used in biopharmaceutical production to remove particulates from process fluids. When used as prefilters they can increase the capacity of sterilizing filters and improve process economics.
- Application Note: Cell Culture Media Filtration – Filter Selection and Sizing
This document discusses the trend in bioprocessing to enhance productivity upstream through improved cell culture media processing, highlighting the challenges posed by concentrated and complex media that can lead to premature fouling of membrane filters. It emphasizes the importance of selecting the right membrane filter, particularly addressing microbial retention, and explores the trade-offs between different filter options such as traditional sterilizing-grade filters and mycoplasma-retentive filters in minimizing bioreactor contamination risk.
- Technical Note: Demonstrating Millipore Express® SHR Mycoplasma Clearance Capability at Pilot and Production Scale over an Extended Filtration
Two studies were conducted to assess the mycoplasma retentive properties of Millipore Express® SHR with Prefilter filters using Acholeplasma laidlawii ATCC® 23206™, simulating typical processing parameters and operating pressures. The studies demonstrated that the filters, in both production scale and pilot scale configurations, were fully retentive when challenged with A. laidlawii at low organism challenge levels over extended filtration times.
- Technical Note: Mycoplasma Clearance by Millipore Express® SHR Filters at Pilot and Production Scales
The Millipore Express® SHR filters, equipped with a 0.1 µm polyethersulfone (PES) sterilizing membrane, offer enhanced microbial risk reduction, particularly targeting mycoplasma contaminants in cell culture media. Retention studies demonstrated that both pilot and production-scale filters consistently provided the expected level of mycoplasma retention over extended filtration times, affirming their performance under continuous flow processing conditions.
- Tech Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
Integrity testing is crucial for sterilizing grade filters in biopharmaceutical processing. This application note aims to ensure accurate integrity testing and address specific challenges.
- Application Note: Cell Culture Media Filtration - Evaluating Cell Culture Performance
This document addresses the challenge of efficiently processing highly concentrated and complex cell culture media, emphasizing the benefits of membrane filtration in reducing the risk of bioreactor contamination. It discusses key considerations in selecting membrane filters based on microbial retention, compatibility, and capacity for specific media.
Erforschen Sie unsere Lösungen