Scegli un formato
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.Informazioni su questo articolo
Vai a
Materiali
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Millipak® Final Fill 60
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
sterile filtration: suitable
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Raccordi
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
1 of 4
Questo articolo | MFVL10SB3 | MFGL10SB3 | MFVL02SH3 |
|---|---|---|---|
| pore size 0.1 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| product line Millipak® Final Fill 60 | product line Millipak® Final Fill 100 | product line Millipak® Final Fill 100 | product line Millipak® Final Fill 20 |
| sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated |
| matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® |
| material PVDF membrane, silicone O-ring, polysulfone housing | material PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring | material PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring | material PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring |
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
- Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Note legali
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica