Merck
Solventi per gascromatografia (GC)
Flacone in vetro contenente dimetilsolfossido
La gascromatografia (GC) è una tecnica analitica usata per separare e analizzare i composti volatili che possono essere portati in stato vapore senza che si decompongano. Il processo inizia iniettando un campione nel cromatografo dove viene eluito da un gas inerte (fase mobile) attraverso una colonna. All'interno della colonna, i componenti del campione interagiscono in maniera differente con una fase stazionaria separandosi, per essere poi rivelati da dispositivi come il rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) o lo spettrometro di massa (MS).
L'analisi GC prevede la preparazione dei campioni, cioè l'estrazione e la concentrazione degli estratti prima dell'iniezione. Per garantire risultati accurati, questo processo richiede che i solventi utilizzati siano della massima qualità. I nostri solventi SupraSolv® sono stati ideati ad hoc per garantire una rivelazione sensibile nelle analisi dei residui e in quelle ambientali. La loro purezza eccezionale minimizza l'interferenza del rumore di fondo e incrementa il rapporto segnale/ rumore di fondo, generando una bassa linea di base nelle analisi GC. Compatibili con campioni i cui composti hanno tempi di ritenzione molto diversi tra loro, caratterizzati da un livello minimo di contaminanti e una qualità uniforme al variare del lotto di produzione, questi solventi garantiscono risultati affidabili nelle analisi. Tale uniformità riduce la necessità di ricorrere a processi di purificazione costosi e alla ripetizione delle analisi, incrementando l'efficienza e migliorando il rapporto costo-efficacia. Mettiamo a vostra disposizione solventi per GC sviluppati ad hoc per applicazioni e metodi di rivelazione specifici.
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 123
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 123
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 123 risultati
Specifiche dei solventi per GC SupraSolv®
Mettiamo a vostra disposizione varie tipologie di solventi per GC, ideali per le diverse applicazioni gascromatografiche. I processi produttivi ideati ad hoc garantiscono una purezza elevata, a vantaggio di risultati analitici accurati, affidabili e riproducibili.
SupraSolv® per ECD e FID
I solventi SupraSolv® sono stati appositamente ideati per applicazioni gascromatografiche, in particolare con rivelazione a cattura di elettroni (ECD) e a ionizzazione di fiamma (FID). Il loro processo produttivo prevede una fase di distillazione in apparecchiature di vetro che minimizza le impurezze e assicura livelli estremamente ridotti di materia non volatile e di residui. La purezza elevata incrementa l'affidabilità dei risultati analitici e prolunga significativamente la durata delle colonne gascromatografiche. Con un contenuto ridotto dei contaminanti che contribuiscono a degradare le colonne, i solventi SupraSolv® aiutano a salvaguardare l'integrità del processo analitico, assicurando prestazioni uniformi nel tempo. Questi solventi ad alta purezza, distillati in apparati in vetro, soddisfano i rigorosi requisiti del metodo EPA 508, offrendo qualità e affidabilità eccezionali nelle applicazioni analitiche.
Con i solventi SupraSolv® raggiungerete una sensibilità straordinaria, con un limite di rilevazione di 3 pg/mL (per il lindano) nella GC-ECD e di ≤ 3 ng/mL (per il n-tetradecano) nella GC-FID. Questi solventi sono stati ottimizzati per:
  • l'analisi di pesticidi in frutta e verdura;
  • l'individuazione dell'acrilammide negli alimenti;
  • la determinazione dei policlorobifenili (PCB) in acqua e fanghi;
  • la determinazione del DDT (un conservante e insetticida) in latte, pesce, carne e frutta;
  • l'analisi di idrocarburi alogenati altamente volatili nell'acqua e di nitrati in lattuga e ravanelli;
  • l'individuazione di BTX (benzene, toluene, xilene);
  • determinazione degli indici di oli idrocarburici nell'acqua;
  • determinazione delle emissioni dei materiali degli abitacoli di automobili.
SupraSolv® per GC-MS
I solventi SupraSolv® specifici per applicazioni di gascromatografia-spettrometria di massa forniscono prestazioni eccezionali grazie a processi di purificazione rigorosi. Con un limite di rilevazione ≤ 3 ng/mL (per il n-tetradecano) in GC-MS, questi solventi soddisfano i severi requisiti dei laboratori analitici, garantendo loro risultati accurati e affidabili.
Vengono utilizzati per una vasta gamma di applicazioni, tra cui l'analisi di diossine e furani (PCDD/ PCDF) in carne, pesce e latte, la rilevazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in verdure, olio d'oliva e carne; l'analisi di pesticidi in frutta e verdura; la determinazione di farmaci nei capelli umani e l'analisi di ftalati in giocattoli e prodotti per la cura dei bambini.
SupraSolv® Hypergrade per analisi di sostanze organiche in tracce
Appositamente sviluppata per le analisi di elementi organici in tracce, la qualità SupraSolv® Hypergrade offre specifiche rigorose tra le quali segnali individuali ≤ 1 ng/mL in GC-ECD con il tetraclorometano come standard, ≤ 2 pg/mL in GC-ECD (lindano come standard) e ≤ 2 ng/mL sia in GC-FID che in GC-MS con il n-tetradecano come standard. Assicura sensibilità e accuratezza senza pari nelle applicazioni analitiche. Grazie a intervalli particolarmente ristretti delle specifiche, sinonimo di caratteristiche chimico-fisiche costanti, questi solventi consentono di rilevare sostanze basso-bollenti con notevole affidabilità, il che è fondamentale quando si analizzano pesticidi e residui organici.
SupraSolv® Headspace per analisi di solventi residui
La gascromatografia con campionamento dello spazio di testa è una tecnica fondamentale per l'analisi dei solventi residui nelle sostanze farmacologiche, negli eccipienti e nei prodotti farmaceutici come stabilito dalle linee guida di ICH, Ph Eur e USP. I solventi SupraSolv® Headspace soddisfano standard di purezza rigorosi, con concentrazioni residue ≤ 1 µg/g per i solventi di classe 1, ≤ 10 µg/g per quelli di classe 2 e≤ 50 µg/g per quelli di classe 3, il che assicura la conformità con gli standard normativi e risultati analitici affidabili.
Sono privi di contaminanti che potrebbero coeluire con i picchi di interesse, a vantaggio di risultati accurati e precisi. Inoltre, vengono sottoposti a microfiltrazione con filtri aventi un grado di filtrazione fino a 0,2 μm, per un'efficace rimozione del particolato che potrebbe compromettere l'integrità delle analisi. Confezionati sotto gas inerte, questi solventi mantengono inalterate la loro qualità e le loro prestazioni nel tempo e sono quindi caratterizzati da una lunga durata.