Produzione di IVD
La diagnostica in vitro (IVD) prevede l'analisi di campioni, quali tessuti o sangue, per la diagnosi di malattie o di altre condizioni di salute, mediante l’uso di test sensibili. L'IVD può essere utilizzata per monitorare lo stato di salute generale di una persona e come supporto nel trattamento o nella prevenzione delle malattie.
Categorie in evidenza
Che si tratti di un singolo laboratorio o di un intero edificio, i sistemi centralizzati per la purificazione dell’acqua Milli-Q® sono strumenti connessi dalle elevate prestazioni in grado di soddisfare affidabilmente qualunque esigenza di acqua purificata.
I sistemi Milli-Q® offrono tecnologie di purificazione dell'acqua innovative e ingegnerizzate per supportare le esigenze della ricerca di laboratorio, gli obiettivi di sostenibilità e altri importanti requisiti.
La nostra offerta di materie prime critiche di alta qualità per la sintesi di API prodotte su misura mette a disposizione dei nostri clienti solventi e reagenti, ma anche la documentazione e le competenze necessarie per soddisfare i severi requisiti normativi e mitigare i rischi in tutti gli aspetti dello sviluppo e della produzione di farmaci a piccole molecole.
Tipologie di saggi IVD
La maggior parte dei test diagnostici in vitro viene sviluppata sulla base di tecnologie molecolari o di immunorivelazione, quali la reazione a catena della polimerasi (PCR), i saggi di immunoadsorbimento enzimatico (ELISA), i saggi immunochemiluminescenti (CLIA), i test a flusso laterale, la citologia e l'immunoistochimica. La PCR e le sue varianti sono metodi di rilevazione specifici e sensibili utilizzati per identificare e amplificare tratti unici di DNA/RNA indicativi della presenza di un patogeno o di uno stato patologico.
Nei test ELISA, gli anticorpi sono legati a un enzima cromogeno che in presenza del substrato opportuno produce un segnale colorimetrico quantitativo. Nei test CLIA, un enzima converte un substrato in un segnale chemiluminescente che viene emesso come luce visibile o a lunghezza d'onda vicina a quella della luce visibile. La quantità di luce prodotta è direttamente correlata alla quantità di analita presente nel campione. Le strisce reattive a flusso laterale sono comunemente impiegate per individuare determinati target in campioni liquidi. Questi test sfruttano i principi dell'immunocromatografia; il campione scorre per capillarità lungo la superficie di un tampone e si verifica la formazione di un complesso tra una particella rilevatrice contenuta nel campione e un reagente di cattura legato a livello della linea del test. Alcuni saggi utilizzano anticorpi e colorazioni specifiche per identificare e localizzare particolari tipi di cellule che sono indicativi di uno stato di malattia. Questi test sono ampiamente utilizzati in citologia, ematologia, nella tipizzazione del gruppo sanguigno e in istopatologia.
Sviluppo e passaggi di scala nella produzione di IVD
Le diverse fasi necessarie per lo sviluppo di un test diagnostico, dalla progettazione, allo sviluppo del prodotto fino alla produzione finale, si avvalgono di principi di biologia, chimica, fisica e ingegneria. Non vi è alcuna garanzia che un test che possiede la sensibilità clinica e la specificità richieste in fase di ricerca e sviluppo sia trasferibile alla produzione su larga scala. Un test che funziona in modo affidabile sul banco del laboratorio spesso richiede un ulteriore sviluppo e la riformulazione dei reagenti per i passaggi di scala successivi. Gli sviluppatori di saggi diagnostici con maggiore esperienza si affidano a materiali sviluppati ad hoc, in linea con i diversi requisiti normativi e provenienti da una catena d'approvvigionamento sicura, in modo da risparmiare tempo e denaro, riducendo al minimo le variazioni. Il processo che va dalla scoperta di un test promettente alla produzione di un kit IVD commercializzabile, approvato dalle autorità di regolamentazione può richiedere anche più di due anni.
Produzione di IVD
In seguito al passaggio di un test diagnostico alla produzione su vasta scala, l'attenzione dello sviluppatore si sposta sul monitoraggio e il controllo della qualità dei componenti e del loro assemblaggio. Diventa fondamentale la gestione della catena di approvvigionamento e vengono messe a punto le strategie di mitigazione del rischio che garantiscano la continuità operativa anche in caso di interruzioni della produzione. I sistemi di gestione della qualità (QMS) e un'attenta documentazione dei processi produttivi come previsto dalle norme ISO e da altre linee guida normative fanno sì che il prodotto finale risulti conforme e vendibile. Gli organismi competenti conducono audit programmati e non programmati su tutti gli impianti di produzione degli IVD per verificarne la sicurezza e i requisiti di qualità.
Esternalizzazione della produzione di IVD
Considerato il significativo investimento di capitale richiesto per la produzione interna di IVD, la scelta della esternalizzazione può rappresentare una decisione strategica valida. Oltre ai costi delle attrezzature, infatti, la produzione interna richiede lo sviluppo di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) conforme a tutti i requisiti normativi, l'assunzione di personale e l'acquisizione delle opportune certificazioni. Pertanto, molte aziende scelgono l'esternalizzazione della produzione, per destinare il capitale alla crescita del proprio business e allo sviluppo di nuovi prodotti. Per valutare la possibilità di successo nel lanciare un test sul mercato appoggiandosi a una produzione conto terzi, va valutata la capacità del partner a cui ci si affiderebbe nel gestire la catena di approvvigionamento, il passaggio alla scala produttiva e la conformità normativa.
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli tecnici correlati
- Choosing lateral flow pad materials is critical to the success of the test. Pads comprise the porous matrices that are used for the sample pad, conjugate pad, and absorbent pad.
- Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
- Fit-for-use products offer the quality, consistency & documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing process.
- Saggi basati su cellule per valutare la proliferazione cellulare (BrdU, MTT, WST1), la vitalità cellulare e la citotossicità nel campo della ricerca oncologica, neuroscientifica e delle cellule staminali.
- Le nanoparticelle di oro (Au) posseggono proprietà ottiche ed elettroniche modulabili e vengono per questo impiegate in numerose applicazioni, in settori come il fotovoltaico, la sensoristica, il drug delivery e la catalisi.
- Visualizza tutto (28)
Protocolli correlati
- Tutti i passaggi del protocollo per la PCR standard, parametri dei cicli ed elenco dei reagenti Questo metodo per amplificare il DNA mediante una normale PCR si avvale dalla Taq DNA polimerasi standard.
- Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
- Le tabelle proposte permettono di passare in rassegna, in base ai valori di pH e di pKa, la preparazione di numerose soluzioni tampone di uso comune. Scegliete il tampone caratterizzato da un range di pH adeguato al vostre esigenze sperimentali.
- Scopri tutti i passaggi del sequenziamento secondo Sanger, detto anche “metodo di terminazione della catena”, come funziona il sequenziamento del DNA e come leggere accuratamente i risultati per ottimizzare la tua ricerca.
- Il nostro Protocollo per qPCR con SYBR Green è stato elaborato per quantificare accuratamente l'espressione genica e le reazioni di RT-PCR
- Visualizza tutto (2)
Per consultare altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]