Merck
Monitoraggio dell'igiene
Dalle materie prime all'approvvigionamento idrico fino al confezionamento, l'ambiente di produzione degli alimenti è suscettibile di contaminazione microbiologica. Il monitoraggio dell'igiene, in combinazione con il controllo di qualità, può garantire le condizioni sanitarie delle strutture di produzione di alimenti e bevande e ridurre al minimo il rischio di contaminazione incrociata dei prodotti e del personale all'interno degli ambienti applicabili. Per monitorare rapidamente l'igiene delle superfici e l'efficacia della pulizia, utilizziamo metodi di rilevamento ben noti e accettati come l'ATP (Adenosina Trifosfato), il NAD/NADH (Nicotinamide Adenina Dinucleotide) e il rilevamento delle proteine. Questi metodi fungono da indicatori affidabili. Per i test microbici rapidi, la nostra offerta comprende soluzioni per monitoraggio dell'aria (attivo e passivo), patogeni trasmessi dagli alimenti (PCR, Immunoassays ed ELISA), nonché eMcollect Cloth, Swab &; Sponges.
Per il monitoraggio tradizionale, utilizziamo diversi supporti selettivi (Dip Swab Testers &; Contact Slides) per monitorare le condizioni igieniche sulle superfici o nei campioni liquidi. Inoltre, la nostra gamma di reagenti analitici e sistemi fotometrici consente il controllo della disinfezione attraverso test semi-quantitativi e quantitativi di cloro e composti di ammonio quaternario.
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 166
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 166
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Garantire l'igiene nell'industria alimentare e delle bevande è fondamentale per la sicurezza, la conformità e il mantenimento dell'efficienza produttiva. Scorrete la nostra libreria di risorse essenziali, note applicative e brochure incentrate sul monitoraggio dell'igiene.
Risorse correlate
Pagina 1 di 4
Prodotti chiave del nostro portafoglio di monitoraggio dell'igiene, tra cui il dispositivo di campionamento delle superfici MVP ICON®, il sistema di monitoraggio dell'igiene HY-LiTE® 2 e il tampone HY-LiTE® Surface ATP. Questi strumenti avanzati facilitano un campionamento efficiente delle superfici, individuano residui alimentari e microbiologici e valutano l'efficacia dei processi di sanificazione negli impianti di produzione di alimenti e bevande.
Test ATP
Il test ATP è un metodo sensibile e rapido per misurare i microrganismi in crescita attraverso la rilevazione dell'adenosina trifosfato (ATP), una molecola che trasporta energia presente nelle cellule viventi.
Il nostro MVP ICON® è un sistema di test ATP e una piattaforma software che combina il monitoraggio HACCP e dell'igiene con potenti capacità di gestione del programma.
Per le applicazioni industriali speciali, come l'analisi dei carburanti, dei fluidi di processo industriali e il monitoraggio della carica biologica per la qualità dell'acqua, il nostro sistema di monitoraggio HY-LiTE® 2 ATP con il software TREND2 offre misure e prestazioni senza precedenti.
Una rappresentazione visiva del test FLASH Allergen Indicator Protein, che evidenzia le sue capacità di rilevamento rapido dei residui proteici sulle superfici a contatto con gli alimenti, garantendo una pulizia efficace e riducendo al minimo i rischi di contaminazione incrociata. Il test è progettato per identificare la presenza dei "9 grandi" allergeni, tra cui il sesamo, entro 10 minuti.
Analisi delle proteine
Le superfici a contatto con gli alimenti possono sembrare pulite, ma possono ancora contenere tracce di residui proteici, difficili da rimuovere. Inosservati, possono costituire una fonte di nutrimento per la crescita di batteri nocivi. Poiché la maggior parte degli allergeni alimentari è costituita da proteine, l'analisi regolare delle proteine può essere un metodo efficace per verificare i metodi di pulizia ed evitare la contaminazione incrociata con prodotti privi di allergeni. Il test delle proteine totali FLASH® fornisce una lettura visiva dei risultati entro 10 minuti, consentendo di adottare immediatamente misure correttive. Non è necessaria alcuna strumentazione e il test può essere utilizzato da tutto il personale senza la necessità di una formazione approfondita.
Kit di strisce reattive HY-RISE® Color Hygiene per il monitoraggio delle superfici
Test NAD
I nicotinammidi adenina dinucleotidi (NAD, NADH) sono composti presenti in tutte le cellule viventi, compresi i microrganismi. I kit di rilevamento HY-RiSE® misurano in modo rapido e affidabile i NAD e i loro fosfati e indicano la presenza di microrganismi attraverso lo sviluppo del colore sulla striscia reattiva.
Tamponi microbici e vetrini per il monitoraggio delle superfici in aree di difficile accesso
DIP SWAB TESTERS & CONTACT SLIDES
I tamponi e i vetrini ad immersione sono progettati per il monitoraggio delle superfici in aree di difficile accesso. Queste tecniche non richiedono l'hardware e i materiali ingombranti e costosi associati ai metodi di analisi tradizionali.
I tester disidratati Dip e Swab pronti per l'uso sono progettati per una comoda conta microbica in un'ampia gamma di applicazioni. Sono comodi e facili da usare, adatti per campioni liquidi e tampone.
I nostri Envirocheck® Dip Slides per la rilevazione semiquantitativa di microrganismi su superfici e liquidi sono palette flessibili rivestite con diversi terreni nutritivi. Dopo il campionamento e l'incubazione, è possibile determinare due parametri in un unico passaggio.
Una confezione sigillata contenente eMcollect, con un applicatore a punta di spugna giallo con un lungo manico viola. La confezione ha uno sfondo azzurro con un'etichetta arancione che mostra le icone delle provette.
Eleva i tuoi standard igienici con eMcollect
eMcollect offre una gamma di dispositivi sterili specificamente progettati per campionare in modo efficiente le superfici di lavoro nell'industria alimentare. Questi dispositivi di campionamento sterili valutano l'efficacia dei processi di disinfezione, anche in presenza di disinfettanti residui sulle superfici campionate.
Beneficiate delle caratteristiche principali che rendono il dispositivo di campionamento sterile eMcollect la soluzione più versatile per il monitoraggio ambientale:
  • Tamponi di stoffa di 34 x 16 cm con struttura a nido d'ape per un campionamento efficace.
  • Varie opzioni per tamponi e spugne, comprese quelle con agenti neutralizzanti per monitorare l'efficacia della pulizia.
  • Sacchetti richiudibili per un facile utilizzo, compatibili con gli omogeneizzatori.
  • Diverse configurazioni di spugne, comprese quelle con bastoncini per le aree più difficili da raggiungere.
Tabella di confronto dei test di monitoraggio dell'igiene
ProdottoTarget Come misurareStrumentazione necessaria?Tempo di lettura del risultato (TTR)Conservazione e conservazione del test
MVP ICON® System<
ATP, conducibilità e concentrazione, pH, temperaturaTamponi di ATP letti nel luminometro; altri parametri tramite sonda opzionale18 sec  Temperatura ambiente
Sistema HY-LiTE® 2
ATP in campioni di superficie, liquidi, industriali e Jet A1 FuelPenna di ATP specifica per l'applicazione letta nel luminometro16 secondi2-8 °C
FLASH® RT Colorimetric Assay
Proteina totale inclusi gli allergeniSaggio colorimetrico su tampone proteico (presenza/assenza)No10±4 minTemperatura ambiente
HY-RiSE® Test colorimetricoNAD / NADH e i loro fosfatiTest colorimetrico che utilizza strisce reattive e 3 reagenti (bagnante, substrato, enzima)No4 - 5 minTemperatura ambiente o 2-8 °C
ProdottoTarget Come misurareStrumentazione necessaria?Reading Time to Result (TTR)Assay Storage & Shelf Life
Dip & Tampone TesterConta vitale totale, coliformi, lieviti e muffeConteggio delle colonie microbiche su un singolo lato dopo l'incubazione< No, tranne che per l'incubatore24-72hTemperatura della stanza
Envirocheck® Dip SlidesConta totale, enterobatterio,
E. coli, coliformi, lieviti e muffe
Conteggio delle diverse colonie microbiche sui lati A e B dopo l'incubazioneda 24 ore a 7 giorni< 15 °C
Video correlati