Merck
1.14408
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.005-0.10 mg/L (NO₂⁻), 0.0015-0.030 mg/L (NO₂-N), MQuant®
別名:
Nitrite Visual Test Kit
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Nitrite Test, colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (NO2-), 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), for use with MQUANT®
特定アナライト
nitrite
品質水準
測定範囲
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N)
0.005-0.10 mg/L (NO2-)
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.144241.147741.10007
Nitrite Test colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (NO2-), 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), for use with MQUANT®
Supelco
1.14408
Nitrite Test
Nitrite Test colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (NO2-), 0.03-0.6 mg/L (NO2-N), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14424
Nitrite Test
Nitrite Test colorimetric, 0.1-10 mg/L (NO2-), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14774
Nitrite Test
Nitrite Test colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®
Supelco
1.10007
Nitrite Test
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
measuring range
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N)
measuring range
0.03-0.6 mg/L (NO2-N), 0.1-2.0 mg/L (NO2-)
measuring range
0.1-10 mg/L (NO2-)
measuring range
2-80 mg/L (NO2-)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
詳細
Method: colorimetric with color card and comparator block with long test tubes 0.005-0.012-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.10 mg/l NO₂⁻ 0.0015-0.0037-0.006-0.009-0.012-0.015-0.018-0.024-0.030 mg/l NO₂-N MQuant®
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2