認証
DAC
USP
品質水準
蒸気密度
4.9 (vs air)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
特徴
RNase and DNase free
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
密度
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI Key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
法的情報
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.
関連コンテンツ
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
ADC製造におけるコンジュゲーション工程は、安定なリンカーを介して高活性医薬品成分(HPAPI)をmAbに結合させます。効果的なコンジュゲーションには複雑な決断が必要ですが、このページでは成功を確実にするためのサービスや製品を紹介します。