Merck
1.70342
Potassium ICP standard
traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l K Certipur®
別名:
Potassium Calibration Standard for ICP
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
certified reference material
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
製品種目
Certipur®
濃度
1000 mg/L K in 2-3% HNO3
テクニック
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.013 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.70377063351.70340
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
concentration
1000 mg/L K in 2-3% HNO3
concentration
1000 mg/L K in 2-3% HNO3
concentration
1 g/L K in nitric acid (nominal concentration)
concentration
1000 mg/L P in H2O
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
TraceCERT®
product line
Certipur®
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
Potassium ICP standard is a suitable calibration standard for elemental analysis by Inductively Coupled Plasma (ICP) technique.
アナリシスノート
1000 mg/l K in 2-3% nitric acid, prepared with high-purity KNO3, HNO3, and water
その他情報
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.70342A.0100:
1.70342.0100DISC:
1703420100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
すべて表示