Merck
E6376
エリスロマイシン
potency: ≥850 μg per mg
別名:
Erythromycin A
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
25 G
¥53,500
100 G
¥180,000
¥53,500
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C37H67NO13
CAS番号:
分子量:
733.93
UNSPSC Code:
51282304
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-040-1
Beilstein/REAXYS Number:
75279
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
エリスロマイシン, potency: ≥850 μg per mg
InChI key
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
SMILES string
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
biological source
Streptomyces erythreus
form
powder
potency
≥850 μg per mg
color
white
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
Quality Level
Gene Information
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
E0774PHR1039BP781
エリスロマイシン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP781
エリスロマイシン
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
crystalline
biological source
Streptomyces erythreus
biological source
-
biological source
-
biological source
-
potency
≥850 μg per mg
potency
-
potency
-
potency
-
Application
アプリケーション
エリスロマイシンは、Streptomyces erythreus(放線菌)の特定の株の増殖により産生される抗生物質です。 この製品は、主にエリスロマイシンAと少量のエリスロマイシンBおよびCから構成され、100 mg/Lの濃度での使用が推奨されます。 50~200 mg/Lの濃度が細菌増殖の制御に効果的であることも証明されています。 エリスロマイシンは、in vitroでヒト気道における呼吸器糖抱合体の分泌を遮断するためのモチリン受容体アゴニストとして使用されるほか、プラスミドが除去された組換えLactococcus lactis MG1363株を選択するために使用されています。
Biochem/physiol Actions
作用機序:エリスロマイシンは、ペプチド転位ステップにおける伸長を阻害することで作用し、特に、細菌の70s rRNA複合体の50sサブユニットに結合することで、A-部位からP-部位へのアミノアシル転位を阻害します。
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陰性細菌とグラム陽性細菌の両方に対して作用します。
Disclaimer
この製品は、溶液中にて37℃で3日間安定です。 保存溶液は、2~8℃で保存する必要があります。
General description
化学構造:大環状化合物
Preparation Note
この製品は、2 mg/mLで水にやや溶けやすく、0.067%水溶液のpHは8.0~10.5です。 また、50 mg/mLでエタノールにやや溶けやすく、無色透明から淡黄色の溶液を生成します。 これは、アルコール、アセトン、クロロホルム、アセトニトリルおよび酢酸エチルに溶けやすく、酸と反応して塩を生成します。 すべての溶液は遮光する必要があります。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christoph Czarnetzki et al.
JAMA surgery, 150(8), 730-737 (2015-06-18)
Patients undergoing emergency procedures under general anesthesia have impaired gastric emptying and are at high risk for aspiration of gastric contents. Erythromycin has strong gastric prokinetic properties. To evaluate the efficacy of erythromycin lactobionate in gastric emptying in patients undergoing
Leena Keurulainen et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(21), 7664-7674 (2010-10-12)
Chlamydia pneumoniae is an intracellular bacterium that responds poorly to antibiotic treatment. Insufficient antibiotic usage leads to chronic infection, which is linked to disease processes of asthma, atherosclerosis, and Alzheimer's disease. The Chlamydia research lacks genetic tools exploited by other
Markus Hilleringmann et al.
The EMBO journal, 28(24), 3921-3930 (2009-11-28)
Although the pili of Gram-positive bacteria are putative virulence factors, little is known about their structure. Here we describe the molecular architecture of pilus-1 of Streptococcus pneumoniae, which is a major cause of morbidity and mortality worldwide. One major (RrgB)
Anna C Shore et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(12), 4978-4984 (2010-10-06)
The staphylococcal cfr gene mediates resistance to phenicols, lincosamides, oxazolidinones, pleuromutilins, and streptogramin A, a phenotype that has been termed PhLOPS(A). The cfr gene has mainly been associated with coagulase-negative staphylococcal isolates from animals, and only a few cfr-positive methicillin-resistant
Elisabet I Nielsen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 51(1), 128-136 (2006-10-25)
Dosing of antibacterial agents is generally based on point estimates of the effect, even though bacteria exposed to antibiotics show complex kinetic behaviors. The use of the whole time course of the observed effects would be more advantageous. The aim
資料
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf