Merck
F0700000
フロセミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-クロロ-N-フルフリル-5-スルファモイルアントラニル酸, 5-(アミノスルホニル)-4-クロロ-2-([2-フラニルメチル]アミノ)安息香酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
100 MG
¥26,700
¥26,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H11ClN2O5S
CAS番号:
分子量:
330.74
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
フロセミド, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
InChI key
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
grade
pharmaceutical primary standard
API family
furosemide
manufacturer/tradename
EDQM
mp
220 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1287008BP547PHR1057
フロセミド European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0700000
フロセミド
フロセミド United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1287008
フロセミド
フロセミド British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP547
フロセミド
フロセミド Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1057
フロセミド
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
API family
furosemide
API family
furosemide
API family
furosemide
API family
furosemide
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
Biochem/physiol Actions
腎臓におけるイオン共輸送を阻害します。
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Packaging
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
Application
Furosemide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Case scenario: Hemodynamic management of postoperative acute kidney injury.
Matthieu Legrand et al.
Anesthesiology, 118(6), 1446-1454 (2013-04-06)
Naoki Sato et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 77(4), 944-951 (2013-03-19)
Hospitalized heart failure (HHF) is a critical issue in Japan. To improve its management and outcomes, the clinical features, in-hospital management, and outcomes should be analyzed to improve the guidelines for HHF. The acute decompensated heart failure syndromes (ATTEND) registry
Xin-Gui Peng et al.
Radiology, 269(3), 748-757 (2013-08-01)
To determine the relationship between renal lipid content and intrarenal oxygenation in diabetic nephropathy by using noninvasive chemical shift-selective (CSS) imaging and blood oxygen level-dependent (BOLD) magnetic resonance (MR) imaging. The study was approved by the institutional Committee on Animal
K Carels et al.
JBR-BTR : organe de la Societe royale belge de radiologie (SRBR) = orgaan van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Radiologie (KBVR), 96(1), 17-18 (2013-04-25)
We report a case of sudden onset of respiratory distress caused by pulmonary edema due to laryngospasm. The diagnosis was established by the clinical context and chest X-ray. A CT-scan was performed to narrow down the differential diagnosis and to
F H Wilson et al.
Science (New York, N.Y.), 293(5532), 1107-1112 (2001-08-11)
Hypertension is a major public health problem of largely unknown cause. Here, we identify two genes causing pseudohypoaldosteronism type II, a Mendelian trait featuring hypertension, increased renal salt reabsorption, and impaired K+ and H+ excretion. Both genes encode members of