薬物送達
薬物送達とは、人間や動物の治療効果を得るために、薬物や医薬品、その他の生体外物質を投与する方法やプロセスのことです。薬物の吸収・分布・代謝・排泄(ADME)に影響を与えることで、副作用を最小限に抑えつつ、意図した作用部位での治療効果を促進するために、さまざまな薬物送達技術が利用されています。
注目のカテゴリー
NanoFabTx™試薬、マイクロ流体デバイス、ナノポリマースクリーニングキットは、高い細胞生存率を持つナノ粒子ドラッグデリバリー製剤の迅速な合成および制御のために設計されています。
医学やバイオテクノロジーの進歩により、数多くの新薬候補が開発されていますが、その多くはバイオアベイラビリティー(生物学的利用能)や安定性の低さ、溶解性の低さのために非臨床試験を通過できません。薬物送達システム(DDS:drug delivery system)は、治療薬の薬物動態や薬力学を改善し、適切な時間と速度で目的の部位に必要な量を送達できるようにするために、広く研究開発されています。ナノ粒子やマイクロ粒子、経皮吸収パッチ、吸入器、薬物リザーバーインプラント、抗体薬物複合体などの新しいDDSは、放出制御、標的送達、溶解性向上、オンデマンド活性化、新しい投与経路(経皮、経眼、経鼻など)などの高度な治療ニーズを満たすために開発されています。DDSの適切な選択は、薬物の特性、望ましい放出速度、望ましい作用部位、および投与経路に依存します。
ナノテクノロジーの進歩により、薬剤設計が大幅に改善され、ナノ粒子を用いた標的化された安全で効果的な薬剤の製剤化が可能になりました。ナノドラッグデリバリーシステムは、疎水性薬物の溶解性を改善し、生体内分布と薬物動態を向上させ、標的部位に優先的に蓄積させることで大きな可能性を示しています。
ナノ送達システムは、薬物を粒子表面に吸収または結合させたり、コア内へ封入したり、粒子マトリックス内に溶解させるように設計することができます。薬剤を担持したナノ粒子は、粒子表面にターゲティング部位を導入することで、特定の疾患部位にさらに標的化することができます。リポソーム、ポリマーミセル、デンドリマー、ポリマーと薬物のコンジュゲート、無機ナノ粒子、炭素系ナノ材料など、いくつかのナノキャリアが薬物送達製剤に採用されています。リポソームは最も一般的かつ研究が進んでいるナノキャリアですが、ポリマーナノ粒子が薬物送達のための最も革新的なアプローチの一つとして注目されています。ポリマーナノ粒子の作製には、天然ポリマーと生体適合性の高い合成ポリマーの両方が使用されます。詳細については「NanoFabTx™:ドラッグデリバリー製剤キット」をご覧ください。
関連資料
- ドラッグデリバリーシステム(DDS)技術についてのよくあるご質問を掲載しました。薬物送達戦略やミセルの安定化、ナノ担体の大きさ、カプセル化など関する基礎的な情報をご紹介します。
- 刺激応答性ポリマーは、環境変化に応じた標的デリバリーおよび放出制御を可能にする材料として広く用いられています。
- Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- デンドロンおよび超分岐ポリマーは複数の末端基を有する樹枝状高分子で、デンドリマーと共にライフサイエンス・材料科学の両分野での応用が期待されています。
- 高分解能の3Dプリンティングを含むバイオファブリケーションに向けたゼラチン-メタクリルアミド(GelMA)などの光架橋性誘導体などを紹介します。
- すべて表示 (104)
関連プロトコル
- Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
- 本DDT還元プロトコールによって、チオール修飾オリゴヌクレオチドのジスルフィド結合を還元することができます。
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245