固相合成
固相合成、またはセラミック法は、固体の出発物質から化学反応を起こし、構造がよく定義された新しい固体を形成するために一般的に用いられている方法です。最終生成物には、多結晶材料、単結晶、ガラス、薄膜材料などがあり、エネルギーおよびエレクトロニクス用途に広く使用されています。
一般的には、微粒子状の無機化合物を混合、ペレット化し、制御された温度で一定時間加熱します。金属酸化物や無機塩類などの一部の金属化合物は、溶融フラックス中または急速に凝縮する気相中で反応を開始する必要があるため、高温高圧のような極限条件が要求されます。このプロセスは、「shake and bake」や「heat and beat」化学と呼ばれる場合もあります。
注目のカテゴリー
固相合成における反応速度の評価は特に重要です。得られる固体の精製方法が非常に限定されるため、固相での反応は完了するまで進行させる必要があります。固相反応の速度は、形状や表面積などの反応物の構造的特性、拡散速度、ならびに核生成/反応に関連する熱力学的性質などに依存します。最終材料の化学的および物理的特性は、化学前駆体と調製技術によって決まります。
最新の固相合成法には、さまざまなバリエーションがあります。金属化合物の反応である固相複分解は、エネルギー源(炎、ボールミルなど)によって開始され、生成物および副生成物の形成の際に放出される熱によって伝播します。ゾルゲル法では、濃縮溶液またはコロイド溶液(「ゾル」)を使用し、これを連続的に加熱、乾燥、熟成してゲル、コーティング、ナノ材料を形成します。ソルボサーマル法は、加圧、密閉された容器の中で、選択した有機溶媒の標準的な沸点以上の温度で溶液を加熱する方法で、溶媒が水の場合は水熱法と呼ばれます。インターカレーション、単結晶成長、ナノ材料合成など、固体物質を形成する合成法の多くは、固相合成法に分類されます。
関連資料
- 一般的なイオン化合物の水に対する溶解度則(Solubility Rule)ご紹介します。便利な「溶解度則チャート」も自由にダウンロード可能です。
- 貴金属触媒担体としての活性炭の特徴とその利用についてご紹介します。
- The three types of magnetic behaviors are paramagnetism where unpaired electrons are random, ferromagnetism where unpaired electrons align, and antiferromagnetism where unpaired electrons align opposite of one another.
- Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
- Gas sorption analysis aids in materials science and consumer product development.
- すべて表示 (53)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245