Wybierz wielkość
152,00 zł
317,00 zł
507,00 zł
599,00 zł
1030,00 zł
1840,00 zł
11 090,00 zł
11 910,00 zł
152,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2025Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
siła działania
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
22 %
zanieczyszczenia
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.005% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.005% Chloroform (GC)
≤0.01% Water
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
rozpuszczalność
20 g/L
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
ciąg SMILES
ClCCl
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Ta pozycja | 1.07020 | 1.06049 | 1.06054 |
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 100 |
| solubility 20 g/L | solubility - | solubility 20 g/L | solubility 20 g/L |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 39.8-40 °C (lit.) | bp 39.8-40 °C (lit.) | bp 39.8-40 °C (lit.) | bp 39.8-40 °C (lit.) |
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Tożsamość (IR): zgodna
Wygląd: klarowny
Kolor: ≤ 10 Hazen
Kwas miareczkowy: ≤ 0,0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0,0002 meq/g
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 1,324 - 1,326
Temperatura wrzenia: 39 - 42 °C
Wolny chlor (jako Cl): ≤ 0,00002 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.0001 %
Substancje odbarwione przez H₂SO₄: ≤ 100 Hazen
Chloroform (GC): ≤ 0,005 %
Etanol (GC): ≤ 0.02 %
Metanol (GC): ≤ 0,1 %
Czterochlorek węgla (GC): ≤ 0,005 %
Fluorescencja (jako chinina przy 365 nm): ≤ 0.002 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
B (Bor): ≤ 0,000002 %
Ba (Bar): ≤ 0,00001 %
Ca (Wapń): ≤ 0.00005 %
Cd (Kadm): ≤ 0,000005 %
Co (Kobalt): ≤ 0,000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000002 %
Cu (Miedź): ≤ 0.000002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnez): ≤ 0,00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
Mo (Molibden): ≤ 0.000002 %
Ni (Nikiel): ≤ 0.000002 %
Pb (Ołów): ≤ 0.00001 %
Sn (Cyna): ≤ 0.00001 %
Zn (Cynk): ≤ 0.00001 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,01 %
Stabilizowany około 50 ppm 2-metylo-2-butenu.
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Protokoły
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.