Merck
Fibroblast growth factor (Fgf) 21 is a novel target gene of the aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Toxicology and applied pharmacology (2014-04-29)
Xingguo Cheng, Saurabh G Vispute, Jie Liu, Christine Cheng, Alexei Kharitonenkov, Curtis D Klaassen
ABSTRAKT
The toxic effects of dioxins, such as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), mainly through activation of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) are well documented. Fibroblast growth factor (Fgf) 21 plays critical roles in metabolic adaptation to fasting by increasing lipid oxidation and ketogenesis in the liver. The present study was performed to determine whether activation of the AhR induces Fgf21 expression. In mouse liver, TCDD increased Fgf21 mRNA in both dose- and time-dependent manners. In addition, TCDD markedly increased Fgf21 mRNA expression in cultured mouse and human hepatocytes. Moreover, TCDD increased mRNA (in liver) and protein levels (in both liver and serum) of Fgf21 in wild-type mice, but not in AhR-null mice. Chromatin immunoprecipitation assays showed that TCDD increased AhR protein binding to the Fgf21 promoter (-105/+1 base pair). Fgf21-null mice administered 200μg/kg of TCDD died within 20days, whereas wild-type mice receiving the same treatment were still alive at one month after administration. This indicates that TCDD-induced Fgf21 expression protects against TCDD toxicity. Diethylhexylphthalate (DEHP) pretreatment attenuated TCDD-induced Fgf21 expression in mouse liver and white adipose tissue, which may explain a previous report that DEHP pretreatment decreases TCDD-induced wasting. In conclusion, Fgf21 appears to be a target gene of AhR-signaling pathway in mouse and human liver.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-12C solution, 20% in H2O, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide solution, suitable for fluorescence, ~1% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Citrate Concentrated Solution, BioReagent, suitable for coagulation assays, 4 % (w/v)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenylmethanesulfonyl fluoride, ≥99.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Selectophore
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium Citrate, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
MOPS, BioXtra, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Chloroform, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
MOPS, BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, ≥99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, Molecular Biology, BioReagent, ≥36.0% in H2O (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, Molecular Biology, 36.5-38% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, suitable for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of BP, 99-99.4% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
Formaldehyde solution, contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
MOPS, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, ReagentPlus®, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Chloroform, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Citrate Concentrated Solution, BioUltra, Molecular Biology, 1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dioctyl phthalate, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.