Merck
Differential Contribution of TRPA1, TRPV4 and TRPM8 to Colonic Nociception in Mice.
PloS one (2015-07-25)
Sonja M Mueller-Tribbensee, Manoj Karna, Mohammad Khalil, Markus F Neurath, Peter W Reeh, Matthias A Engel
ABSTRAKT
Various transient receptor potential (TRP) channels in sensory neurons contribute to the transduction of mechanical stimuli in the colon. Recently, even the cold-sensing menthol receptor TRPM(melastatin)8 was suggested to be involved in murine colonic mechano-nociception. To analyze the roles of TRPM8, TRPA1 and TRPV4 in distension-induced colonic nociception and pain, TRP-deficient mice and selective pharmacological blockers in wild-type mice (WT) were used. Visceromotor responses (VMR) to colorectal distension (CRD) in vivo were recorded and distension/pressure-induced CGRP release from the isolated murine colon ex vivo was measured by EIA. Distension-induced colonic CGRP release was markedly reduced in TRPA1-/- and TRPV4-/- mice at 90/150 mmHg compared to WT. In TRPM8-deficient mice the reduction was only distinct at 150 mmHg. Exposure to selective pharmacological antagonists (HC030031, 100 μM; RN1734, 10 μM; AMTB, 10 μM) showed corresponding effects. The unselective TRP blocker ruthenium red (RR, 10 μM) was as efficient in inhibiting distension-induced CGRP release as the unselective antagonists of mechanogated DEG/ENaC (amiloride, 100 μM) and stretch-activated channels (gadolinium, 50 μM). VMR to CRD revealed prominent deficits over the whole pressure range (up to 90 mmHg) in TRPA1-/- and TRPV4-/- but not TRPM8-/- mice; the drug effects of the TRP antagonists were again highly consistent with the results from mice lacking the respective TRP receptor gene. TRPA1 and TRPV4 mediate colonic distension pain and CGRP release and appear to govern a wide and congruent dynamic range of distensions. The role of TRPM8 seems to be confined to signaling extreme noxious distension, at least in the healthy colon.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.85%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
Sodium chloride solution, 5 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid solution, 32 wt. % in H2O, FCC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid solution, ~6 M in H2O, for amino acid analysis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, random crystals, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride-35Cl, 99 atom % 35Cl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid, 36.5-38.0%, BioReagent, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Amiloride hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, tablet
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red, Technical grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Hydrochloric acid solution, volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~5 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid solution, 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen chloride solution, 3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) chloride, powder, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) chloride solution, suitable for NMR (reference standard), 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), Methanol-13C 0.1 % (99 atom % 13C), water 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) chloride solution, suitable for NMR (reference standard), 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 0.1 %, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
RN-1734, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.