Merck
Identification of Novel Components Influencing Colonization Factor Antigen I Expression in Enterotoxigenic Escherichia coli.
PloS one (2015-10-31)
Sara Haines, Sylviane Gautheron, William Nasser, Geneviève Renauld-Mongénie
ABSTRAKT
Colonization factors (CFs) mediate early adhesion of Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) in the small intestine. Environmental signals including bile, glucose, and contact with epithelial cells have previously been shown to modulate CF expression in a strain dependent manner. To identify novel components modulating CF surface expression, 20 components relevant to the intestinal environment were selected for evaluation. These included mucin, bicarbonate, norepinephrine, lincomycin, carbon sources, and cations. Effects of individual components on surface expression of the archetype CF, CFA/I, were screened using a fractional factorial Hadamard matrix incorporating 24 growth conditions. As most CFs agglutinate erythrocytes, surface expression was evaluated by mannose resistant hemagglutination. Seven components, including porcine gastric mucin, lincomycin, glutamine, and glucose were found to induce CFA/I surface expression in vitro in a minimal media while five others were inhibitory, including leucine and 1,10-phenanthroline. To further explore the effect of components positively influencing CFA/I surface expression, a response surface methodology (RSM) was designed incorporating 36 growth conditions. The optimum concentration for each component was identified, thereby generating a novel culture media, SP1, for CFA/I expression. CFs closely related to CFA/I, including CS4 and CS14 were similarly induced in SP1 media. Other epidemiologically relevant CFs were also induced when compared to the level obtained in minimal media. These results indicate that although CF surface expression is complex and highly variable among strains, the CF response can be predicted for closely related strains. A novel culture media inducing CFs in the CF5a group was successfully identified. In addition, mucin was found to positively influence CF expression in strains expressing either CFA/I or CS1 and CS3, and may function as a common environmental cue.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
L-Glutamine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, powder, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ammonium-14N chloride, 99.99 atom % 14N, 15N-depleted, 99% (CP)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate-12C, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Glutamine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Methionine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Methionine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate tris salt, ≥97% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Methionine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, Molecular Biology, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Methionine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioXtra, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate, ≥98.5% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerin, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.