Merck
  • Interindividual differences in response to treatment with butyrate-producing Butyricicoccus pullicaecorum 25-3T studied in an in vitro gut model.
Interindividual differences in response to treatment with butyrate-producing Butyricicoccus pullicaecorum 25-3T studied in an in vitro gut model.
FEMS microbiology ecology (2015-05-23)
Annelies Geirnaert, Jun Wang, Magali Tinck, Alix Steyaert, Pieter Van den Abbeele, Venessa Eeckhaut, Ramiro Vilchez-Vargas, Gwen Falony, Debby Laukens, Martine De Vos, Filip Van Immerseel, Jeroen Raes, Nico Boon, Tom Van de Wiele
ABSTRAKT
Butyrate-producing bacteria are promising probiotic candidates to target microbial dysbiosis in gastrointestinal disorders like inflammatory bowel diseases. Butyricicoccus pullicaecorum 25-3(T), a butyrate-producing clostridial cluster IV strain, is such a candidate. Little is known about its abundance in the colon microbiota and its butyrogenic properties. We used the M-SHIME(®), an in vitro simulator for the human intestinal microbial ecosystem, to study the effect of supplementing a single dose of B. pullicaecorum 25-3(T) on lumen- and mucus-associated microbiota of eight individuals. Butyricicoccus pullicaecorum was more abundant in mucus-associated microbiota compared with lumen microbiota. Supplementation with a single dose of B. pullicaecorum 25-3(T) resulted in a temporary increase in B. pullicaecorum bacteria in lumen compartment of all individuals. In two cases, the responders, an increased butyrate production was observed as compared with the control. 16S rRNA gene amplicon sequencing revealed the microbiota of responders to be different as compared to non-responder microbiota. We can conclude that B. pullicaecorum 25-3(T) is a mucus-associated bacterium whose potency to stimulate butyrate production is characterized by a large interindividual variability in terms of composition of the receiving microbial community.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, 0.1 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, 2 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~0.025 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, Molecular Biology, 1.00 M±0.01 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate, BioXtra, 99.5-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate, powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine, 97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine, Wacker Chemie AG, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine, BioUltra, ≥98.5% (RT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, powder, <200 μm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Cysteine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine, ≥97%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate-12C, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.