Merck
1.05544
Potassium hydroxide solution
c(KOH)=0.1 mol/l (0,1 N) in 2-propanol, DIN ISO 6618, ready-to-use for titration in non-aqueous media, Titripur®
Sinônimo(s):
Solução de hidróxido de potássio em 2-propanol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Solução de hidróxido de potássio em isopropanol, acc. to DIN ISO 6618 part 1 c(KOH)=0.1 mol/l (0,1 N), Titripur®
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
425 °C (2-Propanol)
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Lim. expl.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 12 °C (2-Propanol)
densidade
0.79 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
1.091071.091081.09112
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,0995-0,1005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0003 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 84 hidrogenoftalato de potássio) através do padrão volumétrico de hidrogenoftalato de potássio (Art. N.º 1.02400), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
*) A concentração dessa solução volumétrica diminui com o tempo de armazenamento. Isso não é um problema de qualidade do produto e sim uma propriedade dessa solução. Por isso, recomendamos fortemente a realização de uma determinação de títulos após abrir o frasco originalmente vedado e a cada dia de trabalho.
Informações legais
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - (2-Propanol)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Does this reactive meet ASTM D974 specifications?
    1 answer
    1. This item does not meet ASTM D974 specifications. Currently, there is no product option available that meets ASTM D974 specifications.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf