Sobre este item
Pular para
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
GMP
Halal
Kosher
Agency
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
descrição
GMO free
low in endotoxins
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
potência
42200 mg/kg LD50, oral
peso molecular
1310 g/mol
Impurezas
endotoxins, low
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L)
p.e.
>100 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
solubility enhancement
atividade externa
Aflatoxin free
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
chave InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | 59924 | 8.17061 | 9490-OP |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) - |
| agency ChP, NF, JP, Ph. Eur. | agency USP/NF, tested according to Ph. Eur. | agency JP, NF, Ph. Eur. | agency - |
| form liquid | form liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| density 1.07 g/cm3 at 25 °C | density 1.064 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.07 g/cm3 at 25 °C | density - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Intended for high-risk applications, this Emprove® Expert grade contains bioburden and endotoxin limits.
Embalagem
1371711000 / 1L / glass bottle
Informações legais
produto relacionado
used together
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Mantenha-se em conformidade com a GMP usando o programa Emprove®
Acelere a qualificação, mantenha a conformidade e economize tempo com Emprove® Dossiers.
Nota: você será levado ao EmproveSuite.com. Seu nome de usuário e senha são separados do SigmaAldrich.com e podem ser diferentes.
Registre-se gratuitamente e acesse Emprove® Dossiers em poucos minutos. Faça upgrade de seu plano de assinatura para desbloquear conteúdo avançado e personalizado no Emprove® Suite
Não está encontrando o que está procurando? Visite a página de ajuda do programa Emprove®.
Já possui este produto?
Artigos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.