Merck
WBLUR
Immobilon® Crescendo Western HRP substrate
Western blotting, dot/slot blotting
Immobilon Crescendo Western HRP substrate, 100 mL
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinônimo(s):
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Substrato de HRP para Western Immobilon Crescendo, 100 ml, Western blotting, dot/slot blotting
conjugado
peroxidase conjugate
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 mL
fabricante/nome comercial
Luminata
técnica(s)
western blot: suitable
área da membrana
1000 cm2 , membrane coverage
método de detecção
chemiluminescent
Condições de expedição
ambient
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
WBLUFWBLUCWBLUR0020
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
packaging
pkg of 100 mL
packaging
pkg of 100 mL
packaging
-
packaging
pkg of 100 mL
Descrição geral
Reagente de detecção de HRP quimioluminescente pronto para uso, pré-misturado
Aplicação
Para uso em imunoblots.
Western blotting, dot/slot blotting
Embalagem
1 frasco para 1000 cm2
Nota de preparo
Mantenha por 1 ano a 4 °C a partir da data de envio. Contém peróxido de hidrogênio. Use em área com boa ventilação.
Nota de análise
O reagente foi pareado para otimizar o alcance e a sensibilidade da detecção usando vários anticorpos em ensaios de Western blot.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolos
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Conteúdo relacionado
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Nós entendemos. Os faroestes podem ser uma dor no borrão, e nós certamente já fizemos a nossa parte. Portanto, compartilhe conosco seus borrões feios e receba uma surpresa! E, embora não possamos dizer o que é - isso estragaria a surpresa -, exceto que isso despertará a criatividade no laboratório.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Boston
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Immobilon Crescendo ECL reagent
    Everyone in our lab likes this Immobilon Crescendo ECL reagent. Signal is not too strong or too weak. just right. It's a lab staple for us. Occasionally we order the stronger version of it: FEMTO, if signal is not strong enough.