Merck
72064
Hidróxido de sódio
49-51% in water, eluent for IC
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 800,00
R$ 800,00
Previsão de entrega em08 de janeiro de 2026Detalhes
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352316
MDL number:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Hidróxido de sódio, 49-51% in water, eluent for IC
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
concentration
49-51% in water
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
Quality Level
pH
14.0
solubility
water: soluble (completely miscible)
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1000 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
05211797241.37084
Hidróxido de sódio 49-51% in water, eluent for IC
Supelco
72064
Hidróxido de sódio
Hidróxido de sódio 1 M, suitable for HPCE
Supelco
79724
Hidróxido de sódio
Hidróxido de sódio 0,15 mol/l, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37084
Hidróxido de sódio
concentration
49-51% in water
concentration
≥32%
concentration
0.9-1.1 M
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
-
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N), ≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg
cation traces
Fe: ≤20 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1000 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
Application
A solução de hidróxido de sódio pode ser usada para caracterizar a morfologia dos coloides produzidos usando espectroscopia UV/visível e microscopia eletrônica de transmissão.[1] Ele pode ser usado para medir calores específicos usando um calorímetro.[2] Ele também pode ser usado para estudar os primeiros estágios da oxidação da prata usando voltametria e elipsometria.[3]
Nota de aplicação AN-P-055 da Metrohm IC: Resíduos de lactose em leite "sem lactose".
General description
A solução de hidróxido de sódio é uma solução alcalina forte que pode ser adequada para produzir corantes, medicamentos, celofane, rayon e águas sanitárias. Ela também pode ser adequada para remoção de impurezas no setor petroquímico. Esta solução precisa ser manuseada com cuidado, uma vez que estreita proximidade ou ingestão podem causar cegueira, cicatriz permanente e, às vezes, pode ser fatal.[4]
Other Notes
Visita o Portal IC para saber mais
Comparable product
Related product
Nº do produto
Descrição
Preços
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anne O'Daly
Sodium, 21-21 (2001)
A new method for fast preparation of highly surface-enhanced Raman scattering (SERS) active silver colloids at room temperature by reduction of silver nitrate with hydroxylamine hydrochloride.
Leopold, Nicolae, and Bernhard Lendl.
The Journal of Physical Chemistry B, 107, 5723-5727 (2003)
Initial stages of anodic oxidation of silver in sodium hydroxide solution studied by potential sweep voltammetry and ellipsometry.
Droog, John MM, Peter T. Alderliesten, and Gosse A. Bootsma.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 99, 173-186 (1979)
Sodium Hydroxide Solutions.
Bertetti, John W., and Warren L. McCabe.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28, 247-248 (1936)
Valdeir Arantes et al.
Biotechnology for biofuels, 7, 87-87 (2014-07-01)
There is still considerable debate regarding the actual mechanism by which a "cellulase mixture" deconstructs cellulosic materials, with accessibility to the substrate at the microscopic level being one of the major restrictions that limits fast, complete cellulose hydrolysis. In the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf