Merck
71736
Dodecilsulfato de sódio
greener alternative
BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Sinônimo(s):
Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 780,00
500 ML
R$ 1.768,00
R$ 780,00
Previsão de entrega em21 de janeiro de 2026Detalhes
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11OSO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Dodecilsulfato de sódio, BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
grade
Molecular Biology
description
anionic
product line
BioUltra
form
liquid
mol wt
288.38 g/mol
Quality Level
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
10% in H2O
technique(s)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
impurities
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.0-6.5
density
1.01 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.3
λ: 280 nm Amax: 0.2
application(s)
(Western Blot)
greener alternative category
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
42801871725L6026
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
grade
for molecular biology
grade
-
grade
for molecular biology
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
-
density
0.455 g/cm3
density
0.496 g/cm3
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
mol wt
288.38 g/mol
mol wt
-
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
Application
A solução de dodecil sulfato de sódio foi usada:
  • para preparar o tampão de extração 2×[1]
  • como componente do tampão de eluição para imunoprecipitação[2]
  • na análise de eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE) com SDS[3][4]
Biochem/physiol Actions
O dodecil sulfato de sódio (SDS)/laurilsulfato de sódio é um detergente iônico que tem a capacidade de romper membranas biológicas. Ele consegue bloquear a atividade de ribonuclease (RNase) e desoxirribonuclease (DNase). O SDS é um dos principais constituintes de diversos reagentes que são usados para purificação de ácidos nucleicos.[5] Ele também é considerado um intensificador de permeabilidade em formulações orais.[6]
Other Notes
Na extração de RNA com fenol em grande escala, promove a dissociação de proteína dos ácidos nucleicos durante a extração a partir de material biológico[7]
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Related product
Nº do produto
Descrição
Preços
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Construction of FWPV Chimaeric MVA
Buttigieg K R and Skinner M A
Bio-protocol, 5(1) (2015)
Resilient Ribonucleases
RNA Methodologies (2010)
Dictyostelium cultivation, transfection, microscopy and fractionation
Hirst J, et al.
Bio-protocol, 5(11) (2015)
Porous nucleating agents for protein crystallization
Khurshid S, et al.
Nature Protocols, 9(7), 1621-1621 (2014)
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 125, 39-39 (1987)
Protocolos
O TRI Reagent é um reagente de etapa única que possibilita o isolamento simultâneo de DNA, RNA e proteína. Este protocolo descreve o preparo das amostras, bem como a extração de várias amostras e resolução de problemas.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I WOULD LIKE TO REQUEST THE QUALITY CONFIRMATION OF %CONCENTRATION, SINCE CONCENTRATION IS 10% IN WATER, THERE'S NO INFORMATION THAT WHAT'S % TYPE [%W/V OR %V/V] REF.PRODUCT CODE: 71736
    1 answer
    1. This product is 10% (w/w) solution.