Merck
H6269
Brometo de hexadeciltrimetilamônio
Molecular Biology, ≥99%
Sinônimo(s):
Brometo de cetiltrimetilamônio, Brometo de cetrimônio, Brometo de palmitiltrimetrilamônio, CTAB
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
364.45
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-311-3
Beilstein/REAXYS Number:
3598189
MDL number:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Brometo de hexadeciltrimetilamônio, Molecular Biology, ≥99%
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
grade
Molecular Biology
description
cationic
assay
≥99%
form
powder or crystals
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
aggregation number
170
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
H2O: 1/10 g/mL
HLB
10
suitability
suitable for DNA precipitation
foreign activity
DNAse (Detection)
NICKase Detection
RNAse, none detected
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
52365H5882H9151
suitability
suitable for DNA precipitation
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
(solids)
form
crystalline, powder or crystals
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥99%
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
grade
-
grade
-
aggregation number
170
aggregation number
170
aggregation number
170
aggregation number
170
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
Application
O brometo de hexadeciltrimetilamônio tem sido utilizado:
  • como componente do tampão de extração de DNA[1] e tampão de extração de RNA[2]
  • como constituinte do tampão de dissolução de corante[3]
Biochem/physiol Actions
O brometo de hexadeciltrimetilamônio, também conhecido como brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), é um tensoativo catiônico.[4] O método de CTAB é um método eficiente que economiza tempo e dinheiro na extração de DNA.[5][6]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
471.2 °F - closed cup
flash_point_c
244 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Weijun Xu et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109854-109854 (2019-07-28)
Combination of different therapy modalities with multiple tumoricidal mechanisms has emerged as a promising anticancer strategy. Herein, we reported an aldehyde/catechol-functionalized hyaluronic acid (DAHA) and hydroxyethyl chitosan (HECS) decorated gold nanorod (GNR) platform for combined chemo-photothermal therapy of breast cancer.
Investigation of the Orientation of C T A
Karaca S, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2012)
Xanthoferrin Siderophore Estimation from the Cell-free Culture Supernatants of Different Xanthomonas Strains by HPLC
Pandey SS, et al.
Archives of Virology, 7, e2410-e2410 (2017)
Rolling circle amplification to screen yam germplasm for badnavirus infections and to amplify and characterise novel badnavirus genomes
Bomer M, et al.
Bio-protocol, 8(1), 11-17 (2018)
Modification of a CTAB DNA extraction protocol for plants containing high polysaccharide and polyphenol components
Porebski S, et al.
Plant Molecular Biology Reporter, 15(1), 8-15 (1997)
Artigos
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Conteúdo relacionado
Product Information Sheet
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 수용액에 대한 용해도가 36.4g/Liter (100 mM)로 되어 있는데, 1% (29 mM) 수용액을 제작하여 Light Scattering으로 Particle를 측정 시 0.5 um 크기 이상의 particle이 5000 개 /mL이상 측정됩니다. CMC(0.9 mM) 보다 농도가 높아 Micelle이 형성되었나 하는 생각도 있지만, Micelle 대비 입자 크기가 커서 무엇인지 궁금합니다.
    1 answer
    1. For Product H6269 (commonly known as CTAB), the micellar properties have been well studied. The formation of the micelles is dependent on the pH of the solution, as well as the presence of any additives. The CMC has been reported variously as either 0.9 mM or 1.0 mM, so at 29 mM a great majority of the CTAB should be in the form of micelles. The large particles being observed may be aggregates of micelles.
      Running a control sample at a lower CTAB concentration (around 1 mM) would be recommended.
      The micellar properties have been studied by both static light scattering and dynamic light scattering; see:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775714003835#bib0030
      The second paragraph of the Introduction section of that paper cites references 12, 4 and 5.