Merck
H9151
Brometo de hexadeciltrimetilamônio
BioXtra, ≥99%
Sinônimo(s):
Brometo de cetiltrimetilamônio, Brometo de cetrimônio, Brometo de palmitiltrimetrilamônio, CTAB
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
364.45
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-311-3
Beilstein/REAXYS Number:
3598189
MDL number:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Brometo de hexadeciltrimetilamônio, BioXtra, ≥99%
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
description
cationic
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
crystalline
powder or crystals
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
aggregation number
170
impurities
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
density
(2,30 g/cm3)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
10
application(s)
(DNA extraction)
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
5236552370H6269
form
crystalline, powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or chunks
form
powder or crystals
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥96.0% (AT)
assay
≥99%
aggregation number
170
aggregation number
170
aggregation number
-
aggregation number
170
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 M at 40 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 g/10 mL (warm)
solubility
H2O: 1/10 g/mL
HLB
10
HLB
10
HLB
-
HLB
10
description
cationic
description
cationic
description
cationic
description
cationic
Application
O brometo de hexadeciltrimetilamônio foi usado:
  • no preparo de nanobastões de ouro[1]
  • como aditivo na reação de Ugi[2]
  • como tensoativo[3]
  • para homogeneização de tecidos intestinais para atividade de mieloperoxidase[4]
Biochem/physiol Actions
O brometo de hexadeciltrimetilamônio, também conhecido como brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), é um tensoativo catiônico.[5] O CTAB foi usado na extração de DNA.[6] O método de CTAB é um método eficiente de extração de DNA que economiza tempo e dinheiro.[7] O CTAB é usado como material de moldagem e agente redutor para geração de nanopartículas.[8]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
471.2 °F - closed cup
flash_point_c
244 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Investigation of the Orientation of C T A
Karaca S, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2012)
Design of nanoparticles for generation and stabilization of CO2-in-brine foams with or without added surfactants
Worthen AJ, et al.
arXiv (2018)
The effect of C1 inhibitor on intestinal ischemia and reperfusion injury
Lu F, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 295(5), G1042-G1049 (2008)
Fast and simple detection of bovine serum albumin concentration by studying its interaction with gold nanorods
Shajari D, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 543, 118-125 (2018)
The sustainable synthesis of peptidomimetics via chemoenzymatic tandem oxidation-Ugi reaction
Madej A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(50), 28405-28413 (2018)
Artigos
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf