Merck
T7883
Trimetropima
≥98.5%
Sinônimo(s):
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimetoxibenzil)pirimidina, NSC 106568
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.529,00
25 G
R$ 3.279,00
100 G
R$ 14.186,00
R$ 1.529,00
Previsão de entrega em08 de janeiro de 2026Detalhes
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
290.32
UNSPSC Code:
51285203
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-006-2
Beilstein/REAXYS Number:
625127
MDL number:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Trimetropima, ≥98.5%
InChI key
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES string
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
assay
≥98.5%
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
color
white to light yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
Procurando produtos similares? Visita Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
9213146984BP344
Trimetropima ≥98.5%
Sigma-Aldrich
T7883
Trimetropima
Trimetropima ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
92131
Trimetropima
Trimetropima VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46984
Trimetropima
Trimetropima British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP344
Trimetropima
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Application
A trimetropima é usada principalmente como agente antibacteriano. Ela tem atividade inibitória da di-hidrofolato redutase com seletividade para a enzima de procariotos. É usada para tratar infecções do trato urinário, prostatite aguda leve, cistite recorrente, bacteriúria assintomática durante a gravidez e infecções do trato respiratório[1].
Usada principalmente como agente antibacteriano. Inibidora da di-hidrofolato redutase com seletividade para a enzima de procariotos.
Biochem/physiol Actions
A combinação de trimetropima e sulfametoxazol interfere no metabolismo celular do ácido fólico na célula bacteriana ao bloquear a biossíntese de nucleotídeos. A trimetropima se liga à di-hidrofolato redutase e inibe a redução do ácido di-hidrofólico (DHF) em ácido tetra-hidrofólico (THF). O THF é um precursor essencial na via da síntese de timidina e a interferência nessa via inibe a síntese bacteriana de DNA[1].
General description
Estrutura química: pirimidina
Other Notes
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha em local seco.
Packaging
5G, 25G, 100G
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ariel Gilad et al.
Nature communications, 11(1), 1744-1744 (2020-04-10)
Association areas in neocortex encode novel stimulus-outcome relationships, but the principles of their engagement during task learning remain elusive. Using chronic wide-field calcium imaging, we reveal two phases of spatiotemporal refinement of layer 2/3 cortical activity in mice learning whisker-based
Mira Rakic-Martinez et al.
Applied and environmental microbiology, 77(24), 8714-8721 (2011-10-18)
Listeria monocytogenes is a leading agent for severe food-borne illness and death in the United States and other nations. Even though drug resistance has not yet threatened therapeutic interventions for listeriosis, selective pressure associated with exposure to antibiotics and disinfectants
Kate S Baker et al.
The Lancet. Infectious diseases, 15(8), 913-921 (2015-05-06)
Shigellosis is an acute, severe bacterial colitis that, in high-income countries, is typically associated with travel to high-risk regions (Africa, Asia, and Latin America). Since the 1970s, shigellosis has also been reported as a sexually transmitted infection in men who
E Van Duijkeren et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 17(1), 64-73 (1994-02-01)
The indications for use, side-effects, and pharmacokinetic parameters of trimethoprim, sulfonamides and their combinations in the horse are reviewed. Trimethoprim/sulfonamide (TMPS) combinations are used for the treatment of various diseases caused by gram-positive and gram-negative bacteria, including infections of the
Crystal Y Chen et al.
PLoS pathogens, 5(4), e1000392-e1000392 (2009-04-22)
The role of CD8 T cells in anti-tuberculosis immunity in humans remains unknown, and studies of CD8 T cell-mediated protection against tuberculosis in mice have yielded controversial results. Unlike mice, humans and nonhuman primates share a number of important features
Artigos
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it soluable in water or dmso and at what concentration should I use it?
    1 answer
    1. This material is practically insoluble in water at 0.4 mg/mL Additional solvents include the following:
      DMSO at 50 mg/mL
      methanol at 12 mg/mL
      chloroform at 18 mg/mL
      propyleneglycol at 25 mg/mL
      benzyl alcohol at 72 mg/mL
      dimethylacetamide at 138 mg/mL
      Helpful?
  4. Is Trimethoprim stable in solution?
    1 answer
    1. Triemethoprim in a solution of 52% N,N dimethylacetamide:48% propylene glycol at 50 mg/ml is stable when stored at 25° C. There is only a 10% degradation of trimethoprim under these conditions after 885 days.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.