Größe auswählen
CHF 180.00
Anfragen
CHF 180.00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
pH-Wert
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (anhydrous)
Anwendung(en)
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChIKey
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | PHR1497 | 1375025 | 1.05912 |
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| form solid | form - | form - | form solid |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| pH 4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
| mp 125 °C (anhydrous) | mp 119-121 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 125 °C (anhydrous) |
Allgemeine Beschreibung
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.